Z645443
Nichiryo E- Pack reloading system
volume range 0.1-10 μL, elongated, Reloading system, 10 x 96
About This Item
Kod UNSPSC:
41121600
Polecane produkty
Materiały
colorless
sterylność
sterile
Właściwości
barrier: no
opakowanie
pack of 960 ea
pack of 960
producent / nazwa handlowa
Nichiryo BMT-SSEP
dostępność
not available in (France)
maksymalna pojemność
10 μL
zakres pojemności
0.1-10 μL
Opis ogólny
Universal fit pipette tips supplied in racks with a convenient hinged lid giving quick easy access.
- Manufactured RNAse and DNAse free
- Eco-friendly design provides racked tips with minimum plastic waste
- Can be used stacked or as individual racks
- Convenient hinged rack provides quick, easy access to tips
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)