Przejdź do
Z710202
Nichipet Eco pipette
volume 1000-5000 μL
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
1 ea
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
3130,00 zł
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NB.01
UNSPSC Code:
41121500
Volume:
5000 μL
Packaging:
pack of 1 ea
Feature:
electronic: no, single-channel
Manufacturer/tradename:
Nichiryo 00-NPC-5000
3130,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
description
With glass tip
feature
electronic: no, single-channel
packaging
pack of 1 ea
manufacturer/tradename
Nichiryo 00-NPC-5000
volume measuring range
1000-5000 μL
volume
5000 μL
General description
Providing the accuracy and precision of a micropipette with the compatibility of glass. Glass tips allow pipetting of substances not compatibile with plastic.
  • Glass tip enables totally bias free liquid handling for endocrine disruptors analysis
  • 4 sizes cover a wide volume range (20-10000 μL)
  • Nozzle with double O-rings enables easy tip fitting/ejection
  • Reliable sealing nozzle is PTFE and piston is ceramic
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
Z710199Z710180Z710245
description
volume 1000-5000 μL
description
volume 100-1000 μL
description
volume 20-200 μL
description
volume range 1000-5000 μL
feature
electronic: no, single-channel
feature
electronic: no, single-channel
feature
electronic: no, single-channel
feature
barrier: no
volume
5000 μL
volume
1000 μL
volume
200 μL
volume
1000—5000 μL
manufacturer/tradename
Nichiryo 00-NPC-5000
manufacturer/tradename
Nichiryo 00-NPC-1000
manufacturer/tradename
Nichiryo 00-NPC-200
manufacturer/tradename
Nichiryo 00-GLT-X
packaging
pack of 1 ea
packaging
pack of 1 ea
packaging
pack of 1 ea
packaging
pack of 10 ea (Racked)
description
With glass tip
description
With glass tip
description
With glass tip
description
-
volume measuring range
1000-5000 μL
volume measuring range
100-1000 μL
volume measuring range
20-200 μL
volume measuring range
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Nichipet Eco pipette
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)