Kluczowe dokumenty
Z569771
ART® self-sealing barrier pipette tips
ART 10 Reach, volume range 0.1-10 μL, sterile
Synonim(y):
pipet tips, pipette tips
Wybierz wielkość
960 EA
1160,00 zł
4800 EA
3524,50 zł
1160,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
960 EA
1160,00 zł
4800 EA
3524,50 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
41121601
NACRES:
NB.01
1160,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Materiały
colorless
sterylność
sterile
Właściwości
DNase free
RNase free
barrier
opakowanie
pack of 960 ea
producent / nazwa handlowa
Molecular BioProducts 2140
metody
PCR: suitable
maksymalna pojemność
10 μL
zakres pojemności
0.1-10 μL
pojemność
0.1—10 μL
Opis ogólny
Samouszczelniające się barierowe końcówki do pipet 724 mogą być używane w celu uzyskania precyzyjnej i spójnej wydajności w aplikacjach. Te specjalistyczne końcówki skutecznie uszczelniają się w kontakcie z potencjalnymi zanieczyszczeniami, zatrzymując je wewnątrz bariery dla lepszej ochrony. Zaprojektowane do obsługi pipetowania w różnych zastosowaniach, specjalistyczne końcówki barierowe ART oferują niezawodną wydajność. Wydłużona długość końcówek zapobiega zanieczyszczeniom, zapewniając, że trzon pipety pozostaje poza naczyniem z próbką.
Zastosowanie
Samouszczelniające się końcówki do pipet barierowych 724 nadają się do różnych zastosowań, w tym do
  • Ładowanie żeli: do wygodnego ładowania żeli akrylamidowych lub agarozowych.
  • Szeroki otwór genomowy: do przenoszenia genomowego DNA, delikatnych linii komórkowych i innych lepkich materiałów.
  • Bezpieczne dla rozpuszczalników: odporne na kwasy, zasady i agresywne rozpuszczalniki organiczne.
  • Badania genetyczne
  • Medycyna sądowa
  • Ogólna praca z PCR
  • Pobieranie próbek radioizotopowych
Cechy i korzyści
  • Nie zawiera DNazy, RNazy, DNA, ATP, inhibitorów PCR i endotoksyn.
  • Dostępne w wersji sterylnej i niesterylnej, aby zaspokoić różne potrzeby.
  • Oferowane w różnych opcjach pakowania dla wygody i elastyczności.
  • Produkowane zgodnie z najwyższymi standardami jakości określonymi przez branżę.
Opakowanie
960EA = 10 trays of 96 tips (1 pack)
4800EA = 5 packs of 960 tips (50 trays of 96 tips)
800EA = 8 trays of 100 tips (1pack)
3200EA = 4 packs of 800EA
Inne uwagi
Przeglądaj wszystkie porady dotyczące pipet
Informacje prawne
ART is a registered trademark of Molecular BioProducts, Inc.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Questions
  1. Is the Z569771 the same as the A2473? I want A2473 in the photo on the webpage for Z569771, but the picture is confusing with all the different styles of tips.
    1 answer
    1. Yes, Z569771 is the same as A2473, Thermo MBP Molecular BioProducts 2140, and Krackeler 545-2140-05. Customers may need to confirm the pack sizes and tray numbers, but these catalog numbers should all be the same tip.