Wybierz wielkość
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
1 pkg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 848,00 zł 763,20 zł |
1 case | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 3820,00 zł |
Informacje o tej pozycji
763,20 zł
Cena katalogowa848,00 złZaoszczędź 10%material
colorless
sterility
sterile
feature
DNase free, RNase free, barrier
packaging
case of 5 packs, pack of 960 ea (Racked)
manufacturer/tradename
Molecular BioProducts 2139F
technique(s)
PCR: suitable
maximum volume
10 μL
volume range
0.5-10 μL
volume
0.5—10 μL
compatibility
for use with
- Biohit Variable .5-10 μl
- Eppendorf Research Pro 4860 5-100 μl
- Eppendorf Titerman 4908 5-50 μl
- Finnpipette 4027 .5-10 μl
- Finnpipette 4500 Digital .5-10 μl
General description
Application
Packaging
4800EA = 5 packs of 960 tips (50 trays of 96 tips)
800EA = 8 trays of 100 tips (1pack)
3200EA = 4 packs of 800EA
Other Notes
Legal Information
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| sterility sterile | sterility sterile | sterility sterile | sterility sterile |
| volume 0.5—10 μL | volume 0.1—10 μL | volume 1—100 μL | volume 5—100 μL |
| feature DNase free, barrier, RNase free | feature DNase free, RNase free, barrier | feature DNase free, RNase free, barrier | feature DNase free, RNase free, barrier |
| manufacturer/tradename Molecular BioProducts 2139F | manufacturer/tradename Molecular BioProducts 2139 | manufacturer/tradename Molecular BioProducts 2065E | manufacturer/tradename Molecular BioProducts 2159P |
| material colorless | material colorless | material colorless | material colorless |
| packaging case of 5 packs, pack of 960 ea (Racked) | packaging case of 5 packs, pack of 960 ea (racked) | packaging case of 5 packs, pack of 960 ea (Racked) | packaging case of 4 packs, pack of 960 ea (Racked) |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under ART® self-sealing barrier pipette tips
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?