Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
960 ea | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 853,00 zł |
4800 ea | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 3840,00 zł |
Informacje o tej pozycji
853,00 zł
material
colorless
sterility
sterile
feature
barrier
packaging
pack of 960 ea (racked)
manufacturer/tradename
Molecular BioProducts 2069G
technique(s)
PCR: suitable
maximum volume
200 μL
volume
200 μL
compatibility
for use with
- Biohit Proline-Electronic 10-100 μl
- Biohit Proline-Variable 5-50 μl/50-200 μl
- Eppendorf Research/Reference 20-200 μl
- Eppendorf Titerman 4908 30-300 μl
- Finnpipette 4027/4500 Digital 40-200 μl
- Finnpipette Multi-Channel (Limited Draw) 50-300 μl
- Mettler-Toledo VoluMate 20-200 μl
- Nichiryo BenchMate 5-100 μl/20-200 μl
- Pipetman P-200 20-200 μl
- Rainin EDP 2 20-250 μl
- Rainin EDP Plus 20-250 μl
- Rainin Pipet Plus 20-200 μl
- Rainin Pipetman 20-200 μl
General description
Packaging
4800EA = 5 packs of 960 tips (50 trays of 96 tips)
800EA = 8 trays of 100 tips (1pack)
3200EA = 4 packs of 800EA
Other Notes
Legal Information
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description ART 200G, maximum volume 200 μL, sterile | description ART 200U, volume range 1-200 μL, sterile | description ART 200, volume range 1-200 μL, sterile | description ART 300, volume range 1-300 μL, sterile |
| manufacturer/tradename Molecular BioProducts 2069G | manufacturer/tradename Molecular BioProducts 2770 | manufacturer/tradename Molecular BioProducts 2069 | manufacturer/tradename Molecular BioProducts 2070 |
| sterility sterile | sterility sterile | sterility sterile | sterility sterile |
| volume 200 μL | volume 1—200 μL | volume 1—200 μL | volume 1—300 μL |
| feature barrier | feature barrier | feature barrier | feature RNase free, DNase free, barrier |
| material colorless | material colorless tip | material colorless | material colorless |
| packaging pack of 960 ea (racked) | packaging pack of 960 ea (10 racks of 96 tips) | packaging case of 5 packs, pack of 960 ea (Racked) | packaging pack of 960 ea (10 racks of 96 tips) |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under ART® self-sealing barrier pipette tips
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?