Przejdź do
A2598
ART® self-sealing barrier pipette tips
ART 10, volume range 0.1-10 μL, sterile
Synonim(y):
pipet tips, pipette tips, MBP 2139, dispensing tip, liquid transfer tip
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
960 ea
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1300,00 zł
1170,00 zł
5 x 960 ea
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
4440,00 zł
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NB.01
UNSPSC Code:
41121601
Volume:
0.1—10 μL
Sterility:
sterile
Feature:
DNase free, RNase free, barrier
Packaging:
case of 5 packs, pack of 960 ea (racked)
Manufacturer/tradename:
Molecular BioProducts 2139
1170,00 zł
Cena katalogowa1300,00 złZaoszczędź 10%
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
material
colorless
sterility
sterile
feature
DNase free, RNase free, barrier
packaging
case of 5 packs, pack of 960 ea (racked)
manufacturer/tradename
Molecular BioProducts 2139
technique(s)
PCR: suitable
maximum volume
10 μL
volume range
0.1-10 μL
volume
0.1—10 μL
compatibility
for use with
  • Biohit mLINE .5-10 μl
  • Biohit Electronic .2-10 μl
  • Biohit Variable Single/Multi-Channel .5-10 μl
  • Capp Aero 10 μl
  • Corning 4960 .5-10 μl
  • Finnpipette 4500 Digital .2-2 μl
  • Finnpipette 4500 Digital Micro .5-10 μl
  • Finnpipette Focus 4600 3 μl, 5 μl, 10 μl
  • Finnpipette Multi-Channel .5-10 μl
  • Hamilton SoftGrip Precision 2 μl/10 μl
  • Nichiryo BenchMate .2-2 μl/.5-10 μl
  • Pipetman P-2 .1-2 μl
  • Pipetman P-10 .5-10 μl
  • Rainin EDP 2 .5-10 μl
  • Rainin EDP Plus .5-10 μl
  • Rainin Pipet Plus .2-2 μl/.5-10 μl
  • Rainin Pipetman .2-2 μl/.5-10 μl
  • Transferpette Single/Multi-Channel .5-10 μl/2-20 μl
  • Transferpette Ultra-Micro 2-20 μl
General description
2 μL reference mark; the perfect tip for pipetting low volumes
Application
ART® self-sealing barrier pipette tips have been used for the quantitative profiling of endocannabinoids in lipoproteins by LC–MS (liquid chromatography–mass spectrometry)/MS. They have also been used for RNA isolation and reverse transcription.
Packaging
960EA = 10 trays of 96 tips (1 pack)
4800EA = 5 packs of 960 tips (50 trays of 96 tips)
800EA = 8 trays of 100 tips (1pack)
3200EA = 4 packs of 800EA
Other Notes
Browse all pipette tips
Legal Information
ART is a registered trademark of Molecular BioProducts, Inc.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
A9223A9473A2973
volume
0.1—10 μL
volume
0.5—10 μL
volume
5—100 μL
volume
1—100 μL
sterility
sterile
sterility
sterile
sterility
sterile
sterility
sterile
feature
DNase free, barrier, RNase free
feature
DNase free, RNase free, barrier
feature
DNase free, RNase free, barrier
feature
DNase free, RNase free, barrier
manufacturer/tradename
Molecular BioProducts 2139
manufacturer/tradename
Molecular BioProducts 2139F
manufacturer/tradename
Molecular BioProducts 2159P
manufacturer/tradename
Molecular BioProducts 2065E
material
colorless
material
colorless
material
colorless
material
colorless
packaging
case of 5 packs, pack of 960 ea (racked)
packaging
case of 5 packs, pack of 960 ea (Racked)
packaging
case of 4 packs, pack of 960 ea (Racked)
packaging
case of 5 packs, pack of 960 ea (Racked)
Still not finding the right product?
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)