Merck
Z676764
ART® low retention barrier tips
Tip design ART 200, Hinged rack
Synonim(y):
pipet tips, pipette tips
About This Item
Kod UNSPSC:
41121601
NACRES:
NB.01
Materiały
colorless
sterylność
sterile
Właściwości
DNase free
RNase free
barrier
endotoxin free
Hinged rack
Tip design ART 200
opakowanie
pack of 4800 ea (50 hinged racks of 96 tips)
producent / nazwa handlowa
Molecular BioProducts 2069-05-HR
metody
PCR: suitable
maksymalna pojemność
200 μL
Informacje prawne
ART is a registered trademark of Molecular BioProducts, Inc.