Kluczowe dokumenty
Z380210
Test tube half racks for orbital mixer
20-mm tubes 4 × 5 array
Wybierz wielkość
1 EA
163,00 zł
163,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
1 EA
163,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
41122804
NACRES:
NB.73
163,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Właściwości
Holds 20 x 20 mm tubes
opakowanie
pack of 1 ea
producent / nazwa handlowa
Bel-Art F18748-0020
rozmiar
128 mm × 105 mm × 72 mm
Zastosowanie
Do bezpiecznego mieszania orbitalnego próbek w probówkach.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)