Kluczowe dokumenty
Z693030
Fold and Snap test tube rack
for tubes, 17 mm, white
Synonim(y):
Tube rack
Wybierz wielkość
1 EA
78,90 zł
78,90 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
1 EA
78,90 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
41122804
NACRES:
NB.35
78,90 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Materiały
polypropylene
Właściwości
for tubes 17 mm
Holds 90 x 17 mm tubes
Holds 90 x 5-15 mL tubes
opakowanie
pkg of 1 ea
producent / nazwa handlowa
Heathrow Scientific HS243077W
dł. × szer. × wys.
244 mm × 104 mm × 66 mm
kolor
white
Opis ogólny
  • Easy-to-assemble polypropylene racks snap together in seconds.
  • Designed to remain stable in water baths.
  • Autoclavable.
  • Shipped flat.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)