Przejdź do
Z373435
LiposoFast Liposome Factory
pore size 400 nm, polycarbonate membrane
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
50 ea
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
390,00 zł
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NB.22
UNSPSC Code:
41104900
Pore size:
400 nm
Material:
polycarbonate membrane
Sterility:
non-sterile
390,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
material
polycarbonate membrane
sterility
non-sterile
pore size
400 nm
General description
Fast, efficient formation of uniform-sized, unilamellar liposomes. The principle is simple: a lipid emulsion is repeatedly extruded through a porous polycarbonate membrane, forced back and forth by specially modified gas-tight syringes attached to the membrane support capsule. With the syringes provided, unit has 0.5 mL capacity and virtually zero dead volume. Membranes from 100 to 400 nm pore size available.
Still not finding the right product?
Explore all of our products under LiposoFast Liposome Factory
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)