Z328391
BRAND® Transferpettor positive displacement pipette, digital volume
volume 100-500 μL, accuracy: 0.5%, precision: 0.2%
Synonim(y):
Pipety, Pipety tłokowe, Transferpettor, Zasada wyporu dodatniego, Zestaw naprawczy
Wybierz wielkość
1630,00 zł
Wybierz wielkość
About This Item
1630,00 zł
Polecane produkty
Właściwości
color-coded green
electronic: no
single-channel
DE-M marking
opakowanie
pack of 1 ea
producent / nazwa handlowa
BRAND 702804
zakres pomiaru objętości
100-500 μL, accuracy: 0.5%, precision: 0.2%
pojemność
500 μL
Opis ogólny
Zastosowanie
- Media, które mają tendencję do pienienia się, np. roztwory tensydów.
- Media o wysokim ciśnieniu pary (do 500 mbar), takie jak eter, alkohol i węglowodory.
- Media o wysokiej lepkości (do 140 000 mm2/s), takie jak oleje, białka, tłuszcze i żywice.
- Media o wysokiej gęstości (do 13,6 g/cm3), takie jak rtęć, kwas siarkowy i gliceryna.
Cechy i korzyści
- Zasada wyporu zapewnia bezpośredni kontakt tłoka z pobieraną cieczą.
- Ściśle dopasowany tłok utrzymuje ścianki końcówek w czystości, zapewniając wiarygodne wyniki.
- Ponieważ zwilżanie resztkowe jest znikome, po każdej sesji pipetowania nie ma potrzeby utylizacji końcówek.
- Zakres temperatur roboczych obejmuje od 15°C do 40°C.
Inne uwagi
Informacje prawne
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)