Przejdź do
Z328375
BRAND® Transferpettor positive displacement pipette, digital volume
volume 10-50 μL, accuracy: 1.8%, precision: 0.4%
Synonim(y):
microcapillary pipette, pipette with glass capillaries, positive displacement pipette
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
1 ea
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1640,00 zł
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NB.01
UNSPSC Code:
41121500
Volume:
50 μL
Packaging:
pack of 1 ea
1640,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
feature
color-coded green, electronic: no, single-channel, DE-M marking
packaging
pack of 1 ea
manufacturer/tradename
BRAND 701817
volume measuring range
10-50 μL, accuracy: 1.8%, precision: 0.4%
volume
50 μL
General description
The Transferpettor comes in when air-interface pipettes reach their limits. This positive displacment system is ideal for pipetting of high viscous or foaming media, or media with high density or vapor pressure.
Other Notes
BR701817 (India)
Legal Information
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
Z328383Z328367Z328359
description
volume 10-50 μL, accuracy: 1.8%, precision: 0.4%
description
volume 20-100 μL, accuracy: 1.5%, precision: 0.4%
description
volume 5-25 μL, accuracy: 2.4%, precision: 0.5%
description
volume 2.5-10 μL, accuracy: 3.0%, precision: 0.8%
manufacturer/tradename
BRAND 701817
manufacturer/tradename
BRAND 701822
manufacturer/tradename
BRAND 701812
manufacturer/tradename
BRAND 701807
volume
50 μL
volume
100 μL
volume
25 μL
volume
10 μL
packaging
pack of 1 ea
packaging
pack of 1 ea
packaging
pack of 1 ea
packaging
pack of 1 ea
Quality Level
200
Quality Level
-
Quality Level
-
Quality Level
-
feature
color-coded green, electronic: no, DE-M marking, single-channel
feature
single-channel, DE-M marking, color-coded blue, electronic: no
feature
single-channel, DE-M marking, electronic: no, color-coded 2 x white
feature
electronic: no, single-channel, color-coded orange, DE-M marking
volume measuring range
10-50 μL, accuracy: 1.8%, precision: 0.4%
volume measuring range
20-100 μL, accuracy: 1.5%, precision: 0.4%
volume measuring range
5-25 μL, accuracy: 2.4%, precision: 0.5%
volume measuring range
2.5-10 μL, accuracy: 3.0%, precision: 0.8%
Still not finding the right product?
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)