Przejdź do
Z328359
BRAND® Transferpettor positive displacement pipette, digital volume
volume 2.5-10 μL, accuracy: 3.0%, precision: 0.8%
Synonim(y):
microcapillary pipette, pipette with glass capillaries, positive displacement pipette
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
1 ea
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1670,00 zł
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NB.01
UNSPSC Code:
41121500
Volume:
10 μL
Packaging:
pack of 1 ea
1670,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
feature
color-coded orange, electronic: no, single-channel, DE-M marking
packaging
pack of 1 ea
manufacturer/tradename
BRAND 701807
volume measuring range
2.5-10 μL, accuracy: 3.0%, precision: 0.8%
volume
10 μL
General description
The Transferpettor comes in when air-interface pipettes reach their limits. This positive displacment system is ideal for pipetting of high viscous or foaming media, or media with high density or vapor pressure.
Other Notes
BR701807 (India)
Legal Information
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
Z328383Z328375Z328367
description
volume 2.5-10 μL, accuracy: 3.0%, precision: 0.8%
description
volume 20-100 μL, accuracy: 1.5%, precision: 0.4%
description
volume 10-50 μL, accuracy: 1.8%, precision: 0.4%
description
volume 5-25 μL, accuracy: 2.4%, precision: 0.5%
manufacturer/tradename
BRAND 701807
manufacturer/tradename
BRAND 701822
manufacturer/tradename
BRAND 701817
manufacturer/tradename
BRAND 701812
volume
10 μL
volume
100 μL
volume
50 μL
volume
25 μL
packaging
pack of 1 ea
packaging
pack of 1 ea
packaging
pack of 1 ea
packaging
pack of 1 ea
feature
electronic: no, color-coded orange, single-channel
feature
single-channel, DE-M marking, color-coded blue, electronic: no
feature
color-coded green, electronic: no, single-channel, DE-M marking
feature
single-channel, DE-M marking, electronic: no, color-coded 2 x white
volume measuring range
2.5-10 μL, accuracy: 3.0%, precision: 0.8%
volume measuring range
20-100 μL, accuracy: 1.5%, precision: 0.4%
volume measuring range
10-50 μL, accuracy: 1.8%, precision: 0.4%
volume measuring range
5-25 μL, accuracy: 2.4%, precision: 0.5%
Still not finding the right product?
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)