Z328316
BRAND® Transferpettor positive displacement pipette, fixed volume
volume 25 μL, accuracy: 2.4%, precision: 0.4%
Wybierz wielkość
893,00 zł
Wybierz wielkość
About This Item
893,00 zł
Polecane produkty
Właściwości
color-coded white
electronic: no
single-channel
DE-M marking
opakowanie
pack of 1 ea
producent / nazwa handlowa
BRAND 701864
zakres pomiaru objętości
25 μL, accuracy: 2.4%, precision: 0.4%
pojemność
25 μL
Powiązane kategorie
Opis ogólny
- Pipeta o stałej objętości1191 Transferpettor jest idealna do najbardziej wymagających zastosowań pipetowania.
- Używana, gdy pipety z interfejsem powietrznym osiągają swoje granice.
- Zaprojektowana do pipetowania bardzo lepkich/pieniących się mediów lub mediów o wysokiej gęstości/ciśnieniu pary.
- Zasada wyporu dodatniego umożliwia bezpośredni kontakt tłoka z zasysaną cieczą.
- Ściśle przylegający tłok całkowicie oczyszcza ścianki końcówek, zapewniając dokładne i powtarzalne wyniki.
- Nie ma potrzeby wyrzucania końcówek po każdej operacji pipetowania z powodu znikomego zwilżania resztkowego.
- Transferpettor nadaje się do mediów o gęstości do 13,6 g/cm3, lepkości do 140 000 mm2/s i ciśnieniu pary do 500 mbar.
- Zakres temperatur roboczych: 15 °C do 40 °C.
Inne uwagi
Informacje prawne
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)