Zmień widok
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
12 ea | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 285,00 zł |
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NB.01
UNSPSC Code:
41121500
Capacity:
1 mL
Material:
AR-Glas®
Feature:
class AS
Packaging:
pack of 12 ea
285,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócmaterial
AR-Glas®
Quality Segment
description
total delivery Ex + 15 sec waiting time
feature
class AS
packaging
pack of 12 ea
manufacturer/tradename
BRAND 29702
capacity
1 mL
General description
All BLAUBRAND bulb pipettes are supplied with a batch number and an accompanying batch certificate in the original packaging.
According to DIN EN ISO 648.
According to DIN EN ISO 648.
Other Notes
BR29702 (India)
Legal Information
AR-Glas is a registered trademark of Schott AG
BLAUBRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description capacity 1 mL, one mark | description capacity 0.5 mL, one mark | description capacity 2 mL, one mark | description capacity 1 mL, two marks |
| manufacturer/tradename BRAND 29702 | manufacturer/tradename BRAND 29701 | manufacturer/tradename BRAND 29703 | manufacturer/tradename BRAND 29722 |
| feature class AS | feature class AS | feature class AS | feature class AS |
| capacity 1 mL | capacity 0.5 mL | capacity 2 mL | capacity 1 mL |
| material AR-Glas® | material AR-Glas® | material AR-Glas® | material AR-Glas® |
| packaging pack of 12 ea | packaging pack of 12 ea | packaging pack of 12 ea | packaging pack of 12 ea |
| Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level - |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under BRAND® BLAUBRAND® bulb pipette, calibrated to deliver (TD, EX)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?