BR27817
BRAND® BLAUBRAND® graduated pipette, calibrated to deliver (TD, EX)
capacity 1 mL , with 0.01 mL subdivisions, type 2
Synonim(y):
BLAUBRAND®, Graduated Pipettes, Pipettes
About This Item
Polecane produkty
Materiały
AR-Glas®
agency
according to DIN 12 697
Właściwości
class AS
graduation
opakowanie
pack of 12
producent / nazwa handlowa
BRAND 27817
zakres pomiaru
accuracy: 0.01 mL
pojemność
1 mL , with 0.01 mL subdivisions
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Informacje prawne
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Protokoły
This page contains detailed information on working with and handling pipettes and pipetting aids.