Zmień widok
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
1 pkg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 153,00 zł |
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NB.01
UNSPSC Code:
41121600
Volume:
25 μL
Sterility:
non-sterile
Feature:
color-coded white (x2), DE-M marking
Packaging:
pack of 100 ea
Manufacturer/tradename:
BRAND 701906, BRAND
153,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócmaterial
glass
sterility
non-sterile
feature
color-coded white (x2), DE-M marking
packaging
pack of 100 ea
manufacturer/tradename
BRAND 701906, BRAND
maximum volume
25 μL
volume
25 μL
Other Notes
BR701906 (India)
Legal Information
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description maximum volume 25 μL | description volume 1-5 μL | description maximum volume 10 μL | description maximum volume 50 μL |
| manufacturer/tradename BRAND 701906 | manufacturer/tradename BRAND 701900 | manufacturer/tradename BRAND, BRAND 701902 | manufacturer/tradename BRAND 701908 |
| sterility non-sterile | sterility non-sterile | sterility non-sterile | sterility non-sterile |
| feature DE-M marking, color-coded white (x2) | feature color-coded white, DE-M marking | feature color-coded orange, DE-M marking | feature DE-M marking, color-coded green |
| volume 25 μL | volume 1-5 μL | volume 10 μL | volume 50 μL |
| material glass | material glass | material glass | material glass |
| packaging pack of 100 ea | packaging pack of 100 ea | packaging pack of 100 ea | packaging pack of 100 ea |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under BRAND® Transferpettor caps
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?