Z327611
BRAND® graduated cylinder, PP, with blue printed scale or embossed scale
volume 250 mL, blue graduations
Wybierz wielkość
228,00 zł
Wybierz wielkość
About This Item
228,00 zł
Polecane produkty
Właściwości
subdivision 2 mL
producent / nazwa handlowa
BRAND
zakres pomiaru objętości
250 mL
Wysokość
315 mm
kolor
blue graduations
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Inne uwagi
Informacje prawne
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)