Zmień widok
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
5 ea | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 260,00 zł |
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NB.43
UNSPSC Code:
41121805
eCl@ss:
32049001
Volume measuring range:
1,000 mL
Feature:
subdivision 10 mL
260,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócfeature
subdivision 10 mL
manufacturer/tradename
BRAND
volume measuring range
1,000 mL
H
440 mm
General description
Tall form, PP, high clarity. Class B (TC, In), certified according to DIN 12681 and ISO 6706. Exposure to temperatures upto 80 °C will not cause permanent exceeding of error limits. Cleaning temperatures below 60 °C is recommended to pressure marks and inscriptions. Strengthened rim increases overall dimensional stability. Functional spout minimizes spills. Hexagonal base with knobs for increased stability. Easy-to-read graduations. Extremely durable.
Other Notes
BR35062 (India)
Legal Information
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description volume 1,000 mL, embossed scale: yes | description volume 10 mL, embossed scale: yes | description volume 2,000 mL, blue graduations | description volume 100 mL, blue graduations |
| feature subdivision 10 mL | feature subdivision 0.2 mL | feature subdivision 20 mL | feature subdivision 1 mL |
| manufacturer/tradename BRAND | manufacturer/tradename BRAND | manufacturer/tradename BRAND | manufacturer/tradename BRAND |
| volume measuring range 1,000 mL | volume measuring range 10 mL | volume measuring range 2,000 mL | volume measuring range 100 mL |
| H 440 mm | H 145 mm | H 535 mm | H 250 mm |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under BRAND® graduated cylinder, PP, with blue printed scale or embossed scale
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?