Kluczowe dokumenty
Z327581
BRAND® graduated cylinder, PP, with blue printed scale or embossed scale
volume 100 mL, blue graduations
Wybierz wielkość
10 EA
297,00 zł
297,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
10 EA
297,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
41121805
NACRES:
NB.43
297,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Właściwości
subdivision 1 mL
producent / nazwa handlowa
BRAND
zakres pomiaru objętości
100 mL
Wysokość
250 mm
kolor
blue graduations
Zastosowanie
PFAS testing
Opis ogólny
Tall form, PP, high clarity. Class B (TC, In), certified according to DIN 12681 and ISO 6706. Exposure to temperatures upto 80 °C will not cause permanent exceeding of error limits. Cleaning temperatures below 60 °C is recommended to pressure marks and inscriptions. Strengthened rim increases overall dimensional stability. Functional spout minimizes spills. Hexagonal base with knobs for increased stability. Easy-to-read graduations. Extremely durable.
Inne uwagi
BR34838 (Indie)
Informacje prawne
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Powiązane treści
PFAS, czyli "wieczne chemikalia", utrzymują się w środowisku i stanowią zagrożenie dla zdrowia ludzkiego. Odkryj nasze narzędzia do monitorowania środowiska w celu kwantyfikacji PFAS, pomagające badaczom, organom regulacyjnym i laboratoriom w testowaniu PFAS.
FAS, or 'forever chemicals,' persist in the environment and pose risks to human health. Discover our environmental monitoring tools for PFAS quantification, aiding researchers, regulators, and labs in testing for PFAS.