Kluczowe dokumenty
Z327492
BRAND® graduated cylinders, PMP, blue scale
volume 2,000 mL
Wybierz wielkość
1 EA
286,00 zł
286,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
1 EA
286,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
41121805
NACRES:
NB.43
286,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Właściwości
subdivision 20 mL
producent / nazwa handlowa
BRAND
zakres pomiaru objętości
2,000 mL
Wysokość
535 mm
Opis ogólny
Graduated cylinders, tall form, with blue printed scale, are made from transparent PMP. To DIN 12681 and ISO 6706. Calibrated to contain (TC, In). Perfect cylindrical design and equal graduation marks allow for easy volume reading. Functional spout minimizes spills. Exposure to temperatures up to 121 °C (autoclaving) will not cause permanent exceeding of error limits. Cleaning temperatures below 60 °C is recommended to pressure marks and inscriptions. For autoclaving, we recommend the design with embossed scale.
Inne uwagi
BR34764 (India)
Informacje prawne
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)