Kluczowe dokumenty
Z290807
Sigma-Aldrich
Nylon membrane filter discs.22 μm pore size
pore size 0.22 μm, diam. 47 mm, pack of 100
Synonim(y):
Nylonowe filtry membranowe, Nylonowy materiał filtracyjny
Wybierz wielkość
100 EA
910,00 zł
910,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
100 EA
910,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
40161507
NACRES:
NB.24
910,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Nazwa produktu
Nylon filter membranes, pore size 0.22 μm, diam. 47 mm, pack of 100
Materiały
Nylon membrane
sterylność
non-sterile
Właściwości
hydrophilic
opakowanie
pack of 100
Średnica
47 mm
grubość
60-125 μm
wielkość porów
0.22 μm
Opis ogólny
Nylon filters are naturally hydrophilic and no wetting agents are used in manufacture.
With an extractable level <0.0015 mg/cm2, they are ideal for HPLC solvent and sample preparation. Because of high non-specific binding, they are not recommended for protein solutions.
Zastosowanie
Nylon filter membranes have been used:
  • duringthe preparation of phosphate buffer saline (PBS)[1]
  • in the filtration ofraspberry fruit powder extract for liquid chromatography (LC)/tandem massspectrometry (MS/MS) analysis[2]
  • as a polymeric membrane to study itsinteraction with nanoparticles[3]
Cechy i korzyści
  • Compatible with aqueous and most organic solvents
  • Autoclave friendly
  • It can withstand temperatures up to 180°C
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Alterations of phenolic compounds in red raspberry juice induced by high-hydrostatic-pressure and high-temperature short-time processing
Wentao Z, et al.
Innovative Food Science & Emerging Technologies, 67, 102569-102569 (2021)
Francesco Canfarotta et al.
Nature protocols, 11(3), 443-455 (2016-02-13)
Molecularly imprinted polymers (MIPs) are synthetic materials, generally based on acrylic or methacrylic monomers, that are polymerized in the presence of a specific target molecule called the 'template' and capable of rebinding selectively to this target molecule. They have the
Functionalized nanoparticle interactions with polymeric membranes
Ladner D A, et al.
Journal of Hazardous Materials, 211-212, 88-295 (2012)