Przejdź do
Z290823
Nylon filter membranes
pore size 0.2 μm, diam. 25 mm
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
100 ea
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
661,00 zł
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
40161507
NACRES:
NB.24
Pore size:
0.2 μm
Material:
Nylon membrane
Feature:
hydrophilic
Diam.:
25 mm
Sterility:
non-sterile
661,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
material
Nylon membrane
sterility
non-sterile
feature
hydrophilic
diam.
25 mm
thickness
60-125 μm
pore size
0.2 μm
General description
Nylon filters are naturally hydrophilic and no wetting agents are used in manufacture.
With an extractable level <0.0015 mg/cm2, they are ideal for HPLC solvent and sample preparation. Because of high non-specific binding, they are not recommended for protein solutions.
Features and Benefits
  • Compatible with aqueous and most organic solvents
  • Autoclave friendly
  • It can withstand temperatures up to 180°C
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
WHA7404002WHA7402002WHA7404009
description
pore size 0.2 μm, diam. 25 mm
description
pore size 0.45 μm, diam. 25 mm
description
pore size 0.2 μm, diam. 25 mm
description
pore size 0.45 μm, diam. 90 mm
diam.
25 mm
diam.
25 mm
diam.
25 mm
diam.
90 mm
pore size
0.2 μm
pore size
0.45 μm
pore size
0.2 μm
pore size
0.45 μm
material
Nylon membrane
material
Nylon membrane
material
Nylon membrane
material
Nylon membrane
sterility
non-sterile
sterility
non-sterile
sterility
non-sterile
sterility
non-sterile
feature
hydrophilic
feature
hydrophilic
feature
hydrophilic
feature
hydrophilic
thickness
60-125 μm
thickness
-
thickness
-
thickness
-
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)