Przejdź do
58188
Cellulose Filter Membrane
pore size 0.22 μm, diam. 47 mm, pkg of 100
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
100 ea
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1670,00 zł
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
41104900
NACRES:
NB.43
Material:
cellulose
Packaging:
pkg of 100
1670,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
material
cellulose
packaging
pkg of 100
diam.
47 mm
pore size
0.22 μm
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
Z367982WHA10404014WHA10404001
description
pore size 0.22 μm, diam. 47 mm, pkg of 100
description
dialyser capacity 10-200 μL, MWCO 500 Da, diam. 11 mm
description
cellulose acetate circles (OE 67), 0.45 μm, 50 mm 100/pk
description
OE67 membrane circles, cellulose acetate, pore size 0.45 μm, diam. 13 mm
material
cellulose
material
-
material
cellulose acetate membrane
material
cellulose acetate membrane
packaging
pkg of 100
packaging
pack of 25 ea
packaging
pack of 100
packaging
pk of 100
diam.
47 mm
diam.
11 mm
diam.
50 mm
diam.
13 mm
pore size
0.22 μm
pore size
500 Da MWCO
pore size
0.45 μm
pore size
0.45 μm
Piktogramy
Flame
Słowo ostrzegawcze
Danger
Klasa składowania
4.1B - Flammable solid hazardous materials
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
ED ENV 1 - Flam. Sol. 1
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
9036-19-5
CAS No.
9036-19-5
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)