Kluczowe dokumenty
WHA7402001
Whatman® nylon filter discs 0.2 μm pore size
white, hydrophilic, 100 ea, 13 mm diam
Synonim(y):
Whatman filter, Z746193, membrane filters, syringe filter
Wybierz wielkość
1 PKG
668,03 zł
668,03 zł
Cena katalogowa716,00 złZaoszczędź 7%
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
1 PKG
668,03 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
40161507
NACRES:
NB.24
668,03 zł
Cena katalogowa716,00 złZaoszczędź 7%
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Nazwa produktu
Whatman® membrane filters nylon, pore size 0.2 μm, diam. 13 mm
Materiały
Nylon membrane
sterylność
non-sterile
Właściwości
hydrophilic
opakowanie
pkg of 100 ea
producent / nazwa handlowa
Whatman 7402-001
Whatman Article No. 28420764 (US reference)
Średnica
13 mm
wielkość porów
0.2 μm
Opis ogólny
High-quality nylon membranes are suitable for filtering aqueous solutions and most organic solvents. The membranes are suitable for use with a wide range of biological preparations and can be used where other membranes are unsuitable or difficult to use. Nylon membranes are hydrophilic, removing the need for wetting agents that could be extracted when filtering aqueous solutions. The membranes are flexible, durable and tear resistant, and can be autoclaved at 135°C. Applications include: filtration of aqueous and organic mobile phases, vacuum degassing, filtration of tissue culture media, microbiological media, buffers, and solutions.
Zastosowanie
  • Filtracja wodnych i organicznych faz ruchomych
  • Odgazowywanie próżniowe
  • Filtracja pożywek do hodowli tkankowych, pożywek mikrobiologicznych, buforów i roztworów
Cechy i korzyści
  • Wysokiej jakości membrany nylonowe nadają się do filtrowania roztworów wodnych i większości rozpuszczalników organicznych.
  • Nadają się do stosowania z szeroką gamą preparatów biologicznych i mogą być używane tam, gdzie inne membrany są nieodpowiednie lub trudne w użyciu.
Inne uwagi
Field of Use : For internal research use only. Products are not intended for diagnostic use or resale.
Informacje prawne
Whatman is a registered trademark of Cytiva
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)