Przejdź do
Y1501
Yeast Synthetic Drop-out Medium Supplements
without uracil
Synonim(y):
Synthetic drop-out medium for yeast
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
20 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1170,00 zł
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
ND.02
MDL number:
1170,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
form
powder
application(s)
food and beverages
Application
The selection of plasmids in yeast is based on the use of auxotrophic mutant strains that cannot grow without a specific media component (an amino acid, purine or pyrimidine). Transformation with a plasmid containing the mutated gene enables the transformant to grow on a medium lacking the required component. Sigma′s Yeast Synthetic Drop-Out Media Supplements create a richer medium for better yield and growth rate, and increase the probability of successful transformations when screening libraries or performing gene knock-outs.
Preparation Note
1.92 g will supplement 1 liter of medium.
Other Notes
Mixtures of amino acids and other nutrients to be added to Yeast Nitrogen Base Without Amino Acids.
The supplements contain all of the following components except as indicated:
Amino acids: All standard amino acids are present at a concentration of 76 mg/L except for leucine, which is present at 380 mg/L.
Other nutrients: Adenine (18 mg/L), inositol (76 mg/L), p-aminobenzoic acid (8 mg/L)
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
Y2146Y1771Y1896
application(s)
food and beverages
application(s)
microbiology
application(s)
microbiology
application(s)
-
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Still not finding the right product?
Klasa składowania
13 - Non Combustible Solids
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
7783-20-2
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Protokoły
Magnetic-plasmonic nanoparticles: Synthesis and application of Ag/FeCo/Ag nanobeads for cellular organelle imaging and isolation.
Yeast culture techniques: Model systems for eukaryotic studies with liquid media or agar plate growth.
Nanocząstki magnetyczno-plazmoniczne: Synteza i zastosowanie nanoperełek Ag/FeCo/Ag do obrazowania i izolacji organelli komórkowych.
Wyświetl wszystkie protokoły
Produkty
Inżynieria genetyczna umożliwia ekspresję na dużą skalę i izolację rekombinowanych białek do celów badawczych.
Genetic engineering enables large-scale expression and isolation of recombinant proteins for research purposes.
Transformation introduces exogenous DNA into cells, a fundamental genetic modification process demonstrated in Streptococcus pneumoniae.
Powiązane treści
Instructions
Vinicius Henrique De Oliveira et al.
Ecotoxicology and environmental safety, 202, 110917-110917 (2020-08-18)
Cadmium (Cd) is an extremely toxic environmental pollutant with high mobility in soils, which can contaminate groundwater, increasing its risk of entering the food chain. Yeast biosorption can be a low-cost and effective method for removing Cd from contaminated aqueous
Karissa L Cross et al.
mBio, 9(2) (2018-03-15)
The human oral microbiota encompasses representatives of many bacterial lineages that have not yet been cultured. Here we describe the isolation and characterization of previously uncultured Desulfobulbus oralis, the first human-associated representative of its genus. As mammalian-associated microbes rarely have
Xiyan Li et al.
PloS one, 10(12), e0146152-e0146152 (2015-12-31)
Metformin, a leading drug used to treat diabetic patients, is reported to benefit bone homeostasis under hyperglycemia in animal models. However, both the molecular targets and the biological pathways affected by metformin in bone are not well identified or characterized.
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
Y1501-20G04061838446732
Y1501-1G04061826260470
Questions
1–3 of 3 Questions  
  1. Does the yeast synthetic drop out medium supplements without Uracil (Y1501) drop out mixture contain Adenine and at what concentration.
    1 answer
    1. Yes, this product contains Adenine at a concentration of 18 mg/L. Please see the link below to review the product datasheet. The formulation information is listed on page 2.
      https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/product/documents/132/775/y1501dat.pdf
      Helpful?
  2. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
      Helpful?
  3. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?