Merck
Y2001
Yeast Synthetic Drop-out Medium Supplements
without histidine, leucine, tryptophan and uracil
Synonim(y):
Synthetic drop-out medium for yeast
Wybierz wielkość
20 G
1120,00 zł
1120,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
ND.02
MDL number:
Przejdź do
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
form
powder
application(s)
food and beverages
Quality Level
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 4
Ta pozycja
Y1501Y2146Y1771
application(s)
food and beverages
application(s)
food and beverages
application(s)
microbiology
application(s)
microbiology
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Application
The selection of plasmids in yeast is based on the use of auxotrophic mutant strains that cannot grow without a specific media component (an amino acid, purine or pyrimidine). Transformation with a plasmid containing the mutated gene enables the transformant to grow on a medium lacking the required component. Sigma′s Yeast Synthetic Drop-Out Media Supplements create a richer medium for better yield and growth rate, and increase the probability of successful transformations when screening libraries or performing gene knock-outs.
Preparation Note
1.4 g will supplement 1 liter of medium.
Other Notes
Mixtures of amino acids and other nutrients to be added to Yeast Nitrogen Base Without Amino Acids.
The supplements contain all of the following components except as indicated:
Amino acids: All standard amino acids except for histidine, leucine, tryptophan and uracil. Each amino acid is present at a concentration of 76 mg/L.
Other nutrients: Adenine (18 mg/L), inositol (76 mg/L), p-aminobenzoic acid (8 mg/L)
Klasa składowania
13 - Non Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
7783-20-2
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Margot Bärenstrauch et al.
Fungal genetics and biology : FG & B, 139, 103383-103383 (2020-04-10)
Plants comprise many asymptomatic fungal endophytes with potential roles of plant protection against abiotic and biotic stresses. Endophytes communicate with their host plant, with other endophytes and with invading pathogens but their language remains largely unknown. This work aims at
Produkty
Inżynieria genetyczna umożliwia ekspresję na dużą skalę i izolację rekombinowanych białek do celów badawczych.
Genetic engineering enables large-scale expression and isolation of recombinant proteins for research purposes.
Protokoły
Magnetic-plasmonic nanoparticles: Synthesis and application of Ag/FeCo/Ag nanobeads for cellular organelle imaging and isolation.
Yeast culture techniques: Model systems for eukaryotic studies with liquid media or agar plate growth.
Nanocząstki magnetyczno-plazmoniczne: Synteza i zastosowanie nanoperełek Ag/FeCo/Ag do obrazowania i izolacji organelli komórkowych.
Techniki hodowli drożdży: Systemy modelowe do badań eukariotycznych z płynnymi pożywkami lub wzrostem na płytkach agarowych.
Powiązane treści
Instructions
Questions
  1. It says to add 1.4g to a liter of medium. Would this mean you would need to add 14g to a 10X stock solution that is suggested when preparing yeast nitrogen base without AA.
    1 answer
    1. Mathematically, yes, this would mean 14 grams would be added to a 10X stock. However, studies of the solubility of this supplement at 10X have not been performed. The end user should attempt this using a smaller volume to verify solubility.
      Please see the links below to the product datasheet, the Yeast Drop Out page, and the Yeast Growth Protocols page:
      Y2001 Datasheet:
      https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/product/documents/169/136/y2001dat.pdf
      Yeast Drop-Out Bulletin:
      https://www.sigmaaldrich.com/US/en/technical-documents/protocol/microbiological-testing/microbial-culture-media-preparation/yeast-drop-out
      Yeast Growth Protocols page:
      https://www.sigmaaldrich.com/US/en/technical-documents/protocol/microbiological-testing/pathogen-and-spoilage-testing/yeast-growth-protocols