Merck
84605
SD Agar
suitable for microbiology, NutriSelect® Basic
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.74
UNSPSC Code:
41171607
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
sterility
non-sterile
Quality Segment
form
powder
composition
agar, 20 g/L , ammonium sulfate, 5 g/L , biotin, 0.02 mg/L , boric acid, 0.5 mg/L , calcium chloride, 0.1 g/L , calcium pantothenate, 2 mg/L , copper sulfate, 0.04 mg/L , dextrose, 20 g/L , dipotassium hydrogen phosphate, 0.15 g/L , ferric chloride, 0.2 mg/L , folic acid, 0.002 mg/L , inositol, 10 mg/L , magnesium sulfate, 0.5 g/L , manganese sulfate, 0.4 mg/L , niacin, 0.4 mg/L , PABA, 0.2 mg/L , potassium dihydrogen phosphate, 0.85 g/L , potassium iodide, 0.1 mg/L , pyridoxine HCl, 0.4 mg/L , riboflavin, 0.2 mg/L , sodium chloride, 0.1 g/L , sodium molybdate, 0.2 mg/L , thiamine HCl, 0.4 mg/L , zinc sulfate, 0.4 mg/L
manufacturer/tradename
NutriSelect® Basic
technique(s)
microbiological culture: suitable
final pH
5.4±0.2 (25 °C)
application(s)
environmental
food and beverages, microbiology
suitability
nonselective for Candida spp., nonselective for Pichia spp., nonselective for Saccharomyces spp., nonselective for Zygosaccharomyces spp.
Application
Synthetic medium for the growth of yeast for molecular biology purposes, Sherman (1991).
Preparation Note
Dissolve 46.7 g in 1 litre distilled water and sterilize by autoclaving at 121°C for 15 minutes.
Other Notes
We offer two media types: the superior granulated GranuCult® and the cost-efficient powdered NutriSelect® culture media, depending on your needs.
The designations basic, plus, or prime are added to indicate the quality control level, from basic quality control to standard QC plus to prime for full regulatory compliance.
Legal Information
GRANUCULT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
NutriSelect is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
pictograms
Health hazard
signalword
Danger
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
10043-35-3
CAS No.
10043-35-3 + 7783-20-2
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)