Zmień widok
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
10 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 784,00 zł |
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C10H18O9
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
282.24
NACRES:
NA.25
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352201
MDL number:
784,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócQuality Segment
assay
≥90% (HPLC)
form
powder
color
white to off-white
solubility
water: 10 mg/mL, clear, colorless to faintly yellow
storage temp.
−20°C
SMILES string
OCC(OC1OCC(O)C(O)C1O)C(O)C(O)C=O
InChI
1S/C10H18O9/c11-1-4(13)7(15)6(2-12)19-10-9(17)8(16)5(14)3-18-10/h1,4-10,12-17H,2-3H2
InChI key
SQNRKWHRVIAKLP-UHFFFAOYSA-N
General description
Disacharyd
Other Notes
Aby uzyskać kompleksowe zrozumienie naszej szerokiej gamy Monosacharydy do swoich badań, zachęcamy do odwiedzenia naszej strony stronę kategorii Węglowodany.
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description ≥90% (HPLC) | description Substrate for β-glucosidase. | description ≥98% (HPLC) | description ≥99% |
| assay ≥90% (HPLC) | assay ≥98% (HPLC) | assay ≥98% (HPLC) | assay ≥99% |
| solubility water: 10 mg/mL, clear, colorless to faintly yellow | solubility water: 5 mg/mL | solubility DMSO: 2 mg/mL, clear | solubility - |
| Quality Level 200 | Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 300 |
| form powder | form crystalline powder | form powder | form - |
| storage temp. −20°C | storage temp. 15-25°C | storage temp. −20°C | storage temp. - |
| color white to off-white | color white | color white to beige | color - |
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?