Kluczowe dokumenty
WH0079148M1
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-MMP28 antibody produced in mouse
clone 3C11, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonim(y):
Anti-MM28, Anti-MMP25, Anti-matrix metallopeptidase 28
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
mouse
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
3C11, monoclonal
Formularz
buffered aqueous solution
reaktywność gatunkowa
human
metody
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
izotyp
IgG2aκ
numer dostępu GenBank
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... MMP28(79148)
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Białka z rodziny metaloproteinaz macierzy (MMP) biorą udział w rozkładzie macierzy zewnątrzkomórkowej zarówno w normalnych procesach fizjologicznych, takich jak rozwój embrionalny, rozmnażanie i przebudowa tkanek, jak i w procesach chorobowych, takich jak astma i przerzuty. Gen ten koduje wydzielany enzym degradujący kazeinę. Jego wzór ekspresji sugeruje, że odgrywa on rolę w homeostazie tkanek i naprawie ran. Opisano warianty transkrypcyjne kodujące różne izoformy. (dostarczone przez RefSeq)
Immunogen
MMP28 (NP_077278, 441 a.a. ~ 520 a.a.) częściowe białko rekombinowane ze znacznikiem GST. MW samego znacznika GST wynosi 26 KDa.
Sekwencja
LARGGLQVEPYPRSLQDWGGIPEEVSGALPRPDGSIIFFRDDRYWRLDQAKLQATTSGRWATELPWMGCWHANSGSALF
Postać fizyczna
Roztwór w soli fizjologicznej buforowanej fosforanami, pH 7,4
Informacje prawne
GenBank is a registered trademark of United States Department of Health and Human Services
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
nwg
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)