Przejdź do
MABF160A
Przeciwciało anty-CD45 (ludzkie), PerCP-Cy5.5, klon HI30
clone HI30, from mouse, PerCP-Cy5.5
Synonim(y):
Receptor-type tyrosine-protein phosphatase C, Leukocyte common antigen (L-CA), Lymphocyte antigen 5 (Ly-5), T200, CD45, CD45
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
25 tests
Przewidywany termin wysyłki08 czerwca 2026zKuehne + Nagel Sp. z o.o.
815,00 zł
100 tests
Przewidywany termin wysyłki15 czerwca 2026zKuehne + Nagel Sp. z o.o.
2020,00 zł
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.44
eCl@ss:
32160702
Conjugate:
PerCP-Cy5.5
Clone:
HI30, monoclonal
Application:
FACS
Citations:
-
815,00 zł
Przewidywany termin wysyłki08 czerwca 2026Szczegóły
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
biological source
mouse
Quality Segment
conjugate
PerCP-Cy5.5
antibody form
affinity isolated antibody
antibody product type
primary antibodies
clone
HI30, monoclonal
species reactivity
human
technique(s)
flow cytometry: suitable
UniProt accession no.
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... PTPRC(5788)
General description
Przeciwciało HI30 reaguje z ludzkim CD45, jednym z najliczniejszych markerów hematopoetycznych, który ulega ekspresji na wszystkich leukocytach (Leukocyte Common Antigen, LCA). CD45 jest białkową fosfatazą tyrozynową występującą w kilku izoformach, z których każda jest generowana i wyrażana w specyficznych wzorcach komórkowych. Dzięki szerokiej dystrybucji w komórkach, CD45 ma kluczowe znaczenie dla wielu funkcji leukocytów, regulując transdukcję sygnału i aktywację komórek związaną z receptorem komórek T, receptorem komórek B i receptorem IL-2. Inne formy CD45, o ograniczonej ekspresji komórkowej, obejmują CD45R (B220), CD45RA, CD45RB, CD45RO i inne. Przeciwciało HI30 jest szeroko stosowane jako marker ekspresji ludzkiego CD45 na komórkach T, komórkach B, monocytach, makrofagach i komórkach NK.
Application
Anti-CD45 (human), PerCP-Cy5.5, clone HI30 Antibody to przeciwciało przeciwko CD45 do stosowania w cytometrii przepływowej.
Analysis Note
This monoclonal antibody was purified from tissue culture supernatant via affinity chromatography. The purified antibody was conjugated under optimal conditions, with unreacted dye removed from the preparation.
Flow Cytometry Analysis: 0.25 μg from a representative lot detected CD45 in one million human peripheral blood lymphocytes.
Other Notes
Stężenie: Należy zapoznać się z arkuszem danych dla konkretnej partii.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
MABF161AMABF610MABF449
conjugate
PerCP-Cy5.5
conjugate
violetFluor® 450
conjugate
PerCP-Cy5.5
conjugate
PerCP-Cy5.5
antibody form
affinity isolated antibody
antibody form
affinity isolated antibody
antibody form
purified antibody
antibody form
purified antibody
biological source
mouse
biological source
mouse
biological source
mouse
biological source
mouse
Gene Information
human ... PTPRC(5788)
Gene Information
human ... PTPRC(5788)
Gene Information
human ... PTPRC(5788)
Gene Information
human ... PTPRC(5788)
species reactivity
human
species reactivity
human
species reactivity
human
species reactivity
human
clone
HI30, monoclonal
clone
HI30, monoclonal
clone
HI100, monoclonal
clone
HI100, monoclonal
Still not finding the right product?
Wypróbuj nasze narzędzie Narzędzie selektora produktów, aby zawęzić opcje.
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c