Kluczowe dokumenty
WH0029940M3
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-SART2 antibody produced in mouse
clone 6D4, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonim(y):
Anti-squamous cell carcinoma antigen recognized by T cells 2
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
mouse
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
6D4, monoclonal
Formularz
buffered aqueous solution
reaktywność gatunkowa
human
metody
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
izotyp
IgG2aκ
numer dostępu GenBank
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... DSE(29940)
Opis ogólny
Białko kodowane przez ten gen jest antygenem odrzucenia guza. Antygen ten posiada epitopy nowotworowe zdolne do indukowania ograniczonych do HLA-A24 i specyficznych dla nowotworu cytotoksycznych limfocytów T u pacjentów z rakiem i może być przydatny w specyficznej immunoterapii. Produkt tego genu jest zlokalizowany w retikulum endoplazmatycznym. Dla tego genu znaleziono dwa warianty transkryptu kodujące to samo białko. (dostarczone przez RefSeq)
Immunogen
DSE (NP_037484, 574 a.a. ~ 673 a.a.) częściowe białko rekombinowane ze znacznikiem GST. MW samego znacznika GST wynosi 26 KDa.
Sekwencja
LGEESPLETAASFFHNVDVPFEETVVDGVHGAFIRQRDGLYKMYWMDDTGYSEKATFASVTYPRGYPYNGTNYVNVTMHLRSPITRAAYLFIGPSIDVQS
Postać fizyczna
Roztwór w soli fizjologicznej buforowanej fosforanami, pH 7,4
Informacje prawne
GenBank is a registered trademark of United States Department of Health and Human Services
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Peter Vervaeke et al.
PloS one, 8(8), e74035-e74035 (2013-09-10)
Dengue virus (DENV) is an emerging mosquito-borne pathogen that causes cytokine-mediated alterations in the barrier function of the microvascular endothelium, leading to dengue hemorrhagic fever (DHF) and dengue shock syndrome (DSS). We observed that DENV (serotype 2) productively infects primary
Produkty
Glycosaminoglycans are large linear polysaccharides constructed of repeating disaccharide units.