Y0000465
Ticarcillin monosodium
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
About This Item
Polecane produkty
klasa czystości
pharmaceutical primary standard
rodzina API
ticarcillin
producent / nazwa handlowa
EDQM
Zastosowanie
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
ciąg SMILES
[Na+].[Na+].[s]1cc(cc1)[C@H](C(=O)N[C@H]2[C@H]3SC([C@@H](N3C2=O)C(=O)[O-])(C)C)C(=O)[O-]
InChI
1S/C15H16N2O6S2.2Na/c1-15(2)9(14(22)23)17-11(19)8(12(17)25-15)16-10(18)7(13(20)21)6-3-4-24-5-6;;/h3-5,7-9,12H,1-2H3,(H,16,18)(H,20,21)(H,22,23);;/q;2*+1/p-2/t7-,8-,9+,12-;;/m1../s1
Klucz InChI
ZBBCUBMBMZNEME-QBGWIPKPSA-L
Opis ogólny
Zastosowanie
Opakowanie
Inne uwagi
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)