Merck
Wszystkie zdjęcia(5)
Kluczowe dokumenty
WH0010413M1
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-YAP1 antibody produced in mouse
clone 2F12, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonim(y):
Anti-YAP, Anti-YAP2, Anti-YAP65, Anti-Yes-associated protein 1, 65kDa
Wybierz wielkość
100 μG
2660,00 zł
2660,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Rekombinowane, niezawierające konserwantów przeciwciało jest dostępne dla Twojego celu. Wypróbuj ZRB1001
Wybierz wielkość
Zmień widok
100 μG
2660,00 zł
About This Item
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
2660,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Rekombinowane, niezawierające konserwantów przeciwciało jest dostępne dla Twojego celu. Wypróbuj ZRB1001
pochodzenie biologiczne
mouse
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
2F12, monoclonal
Formularz
buffered aqueous solution
reaktywność gatunkowa
human
metody
ELISA: suitable
immunofluorescence: suitable
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): suitable
western blot: 1-5 μg/mL
izotyp
IgG2aκ
numer dostępu GenBank
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... YAP1(10413)
Opis ogólny
This gene encodes the human ortholog of chicken YAP protein which binds to the SH3 domain of the Yes proto-oncogene product. This protein contains a WW domain that is found in various structural, regulatory and signaling molecules in yeast, nematode, and mammals, and may be involved in protein-protein interaction. (provided by RefSeq)
Yes-associated protein 1 (YAP1) is a transcriptional coactivator. It possesses two WW domains, a TID domain (TEA domain family member 1 transcription factor interacting-domain), sarcoma homology 3 domain (SH3) binding motif, a proline rich region and a PDZ motif. It is expressed in eight isoforms. The YAP1 gene is localized on human chromosome 11q22.1.
Immunogen
YAP1 (NP_006097, 53 a.a. ~ 161 a.a) partial recombinant protein with GST tag. MW of the GST tag alone is 26 KDa.
Sequence
QIVHVRGDSETDLEALFNAVMNPKTANVPQTVPMRLRKLPDSFFKPPEPKSHSRQASTDAGTAGALTPQHVRAHSSPASLQLGAVSPGTLTPTGVVSGPAATPTAQHLR
Zastosowanie
Monoclonal Anti-YAP1 antibody produced in mouse has been used in western blotting and co-immunoprecipitation.
Działania biochem./fizjol.
Yes-associated protein 1 (YAP1) promotes cell and tissue growth. It interacts with receptor tyrosine-protein kinase (ErbB4) receptor and regulates transcription. YAP1 is an oncogenic protein and contributes to tumor progression. It is highly expressed in hedgehog-associated medulloblastomas and mutations in YAP1 is also implicated in optic fissure closure defects. Knockdown of YAP1 gene has been shown to lead to apoptosis of prostate cancer cells and is considered as a potential target for treatment.
Postać fizyczna
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Informacje prawne
GenBank is a registered trademark of United States Department of Health and Human Services
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
YAP promotes osteogenesis and suppresses adipogenic differentiation by regulating beta-catenin signaling.
Pan Jin-Xiu, et al.
Bone research, 6(1), 18-18 (2018)
Amot regulates neuronal dendritic tree through Yap1.
Rojek K, et al.
bioRxiv, 6(1), 345264-345264 (2018)
Tumor suppressor Nf2 limits expansion of the neural progenitor pool by inhibiting Yap/Taz transcriptional coactivators.
Lavado A, et al.
Development, 6(1), 096537-096537 (2013)
Kai Zhao et al.
The Journal of neuroscience : the official journal of the Society for Neuroscience, 37(13), 3465-3477 (2017-02-19)
Yes-associated protein (Yap) is a major effector of the Hippo pathway that regulates cell proliferation and differentiation during development and restricts tissue growth in adult animals. However, its role in synapse formation remains poorly understood. In this study, we characterized
WW domain-containing protein YAP associates with ErbB-4 and acts as a co-transcriptional activator for the carboxy-terminal fragment of ErbB-4 that translocates to the nucleus.
Komuro A, et al.
The Journal of Biological Chemistry, 22(14), 1962-1971 (2003)