Merck
MABS2029
Przeciwciało anty-YAP, klon 8G5
clone 8G5, from rat
Synonim(y):
Transcriptional coactivator YAP1, Yes-associated protein 1, Protein yorkie homolog, Yes-associated protein YAP65 homolog
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32160702
Conjugate:
unconjugated
Clone:
8G5, monoclonal
Application:
ICC, IF, IHC, IP, WB
Citations:
1
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
biological source
rat
conjugate
unconjugated
antibody form
purified immunoglobulin
antibody product type
primary antibodies
clone
8G5, monoclonal
species reactivity
mouse, human
packaging
antibody small pack of 25 μg
technique(s)
immunocytochemistry: suitable, immunofluorescence: suitable, immunohistochemistry: suitable (paraffin), immunoprecipitation (IP): suitable, western blot: suitable
isotype
IgG2aκ
NCBI accession no.
UniProt accession no.
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... YAP1(10413)
General description
54,46 kDa obliczone.
Koaktywator transkrypcyjny YAP1 (UniProt: P46937; znany również jako Yes-associated protein 1, Protein yorkie homolog, Yes-associated protein YAP65 homolog) jest kodowany przez gen YAP1 (znany również jako YAP65) (Gene ID: 10413) u człowieka. YAP1 jest regulatorem transkrypcji, który może działać zarówno jako koaktywator, jak i korepresor i jest krytycznym celem regulacyjnym w szlaku sygnałowym Hippo. Odgrywa również kluczową rolę w napięciu tkanek i trójwymiarowym kształcie tkanek poprzez regulację tworzenia korowej sieci aktomiozyny. YAP1 zawiera dwie domeny WW (aa 171-204 i 230-263) oraz domenę transaktywacji (aa 291-504). Posiada również dwa regiony zwiniętych cewek (aa 86-100 i 298-359), a pierwszy region zwiniętych cewek pośredniczy w większości interakcji z czynnikami transkrypcyjnymi TEAD. Obecność czynników transkrypcyjnych TEAD jest wymagana, aby YAP1 stymulował ekspresję genów, wzrost komórek, wzrost niezależny od zakotwiczenia i indukcję przejścia nabłonkowo-mezenchymalnego (EMT). Stan fosforylacji YAP1 i gęstość komórek mogą regulować jego lokalizację subkomórkową. Jego fosforylacja przez LATS1 i LATS2 prowadzi do jego translokacji cytoplazmatycznej i inaktywacji. YAP1 może być również fosforylowany przez ABL1, co prowadzi do jego stabilizacji, zwiększonej interakcji z TP73 i rekrutacji do genów proapoptotycznych w odpowiedzi na uszkodzenie DNA. Opisano dziewięć izoform YAP1, które powstają w wyniku alternatywnego splicingu. Mutacje w genie YAP1 zostały powiązane z kolobomą oczną, która charakteryzuje się kolobomatą błony naczyniowej oka, mikroftalmią, zaćmą i rozszczepem wargi/podniebienia. Wyższą ekspresję YAP1 odnotowano w niektórych nowotworach wątroby i prostaty.
Immunogen
Liniowy peptyd sprzężony z KLH odpowiadający 12 aminokwasom z C-końcowego regionu ludzkiego koaktywatora transkrypcyjnego YAP1.
Application
Analiza immunohistochemiczna (parafina): Rozcieńczenie 1:50 z reprezentatywnej partii wykryło YAP w skrawkach tkanki okrężnicy myszy.
Analiza Western Blotting: Reprezentatywna partia wykryła YAP w aplikacjach Western Blotting (Miyamura, N., et. al. (2017). Nat Commun. 8:16017; Matsudaira, T., et. al. (2017). Nat Commun. 8(1):1246; Hata, S., et. al. (2012). J Biol Chem. 287(26):22089-98; Maruyama, J., et. al. (2017). Mol Cancer Res. 16(2):197-211).
Analiza immunoprecypitacji: Reprezentatywna partia wykryła YAP w zastosowaniach immunoprecypitacji (Hata, S., et. al. (2012). J Biol Chem. 287(26):22089-98).
Analiza immunofluorescencyjna: Reprezentatywna partia wykryła YAP w zastosowaniach immunofluorescencji (Miyamura, N., et. al. (2017). Nat Commun. 8:16017).
Analiza immunocytochemiczna: Reprezentatywna partia wykryła YAP w zastosowaniach immunocytochemicznych (Matsudaira, T., et. al. (2017). Nat Commun. 8(1):1246; Hata, S., et. al. (2012). J Biol Chem. 287(26):22089-98).
Anti-YAP, klon 8G5, nr kat. MABS2029, jest szczurzym przeciwciałem monoklonalnym, które wykrywa transkrypcyjny koaktywator YAP1 i zostało przetestowane do stosowania w immunocytochemii, immunofluorescencji, immunohistochemii (parafina), immunoprecypitacji i Western Blotting.
Biochem/physiol Actions
Klon 8G5 jest szczurzym przeciwciałem monoklonalnym wykrywającym transkrypcyjny koaktywator YAP1. Celuje w epitop o długości 12 aminokwasów od regionu C-końcowego.
Physical form
Format: Oczyszczony
Analysis Note
Evaluated by Immunohistochemistry (Paraffin) in human placenta tissue sections.
Immunohistochemistry (Paraffin) Analysis: A 1:50 dilution of this antibody detected YAP in human placenta tissue sections.
Other Notes
Stężenie: Należy zapoznać się z arkuszem danych dla konkretnej partii.