MABS1913
Przeciwciało anty-TAZ, klon 11
clone 11, from mouse
Synonim(y):
WW domain-containing transcription regulator protein 1, Transcriptional coactivator with PDZ-binding motif
Polecane produkty
pochodzenie biologiczne
mouse
Poziom jakości
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
11, monoclonal
reaktywność gatunkowa
mouse
opakowanie
antibody small pack of 25 μg
metody
ELISA: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
izotyp
IgG2bκ
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
mouse ... Wwtr1(97064)
Opis ogólny
Specyficzność
Immunogen
Zastosowanie
Analiza immunoprecypitacji: Reprezentatywna partia immunoprecypitowała TAZ w zastosowaniach immunoprecypitacji (Habbig, S., et. al. (2012). Hum Mol Genet. 21(26):5528-38).
Analiza Western Blotting: Reprezentatywna partia wykryła TAZ w aplikacjach Western Blotting (Habbig, S., et. al. (2012). Hum Mol Genet. 21(26):5528-38).
Analiza ELISA: Reprezentatywna partia wykryła TAZ w zastosowaniach ELISA (Habbig, S., et. al. (2012). Hum Mol Genet. 21(26):5528-38).
Jakość
Western Blotting Analysis: 1 ug/mL of this antibody detected TAZ in mouse kidney tissue lysate.