Kluczowe dokumenty
SAB4500094
Sigma-Aldrich
Anti-YAP antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
Synonim(y):
65 kDa Yes-associated protein, YAP1, YAP65
Wybierz wielkość
100 μG
2140,00 zł
2140,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
100 μG
2140,00 zł
About This Item
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
2140,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
antigen 48 kDa
reaktywność gatunkowa
mouse, rat, human
stężenie
~1 mg/mL
metody
ELISA: 1:1000
western blot: 1:500-1:1000
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... YAP1(10413)
Opis ogólny
Białko związane z Yes (YAP) to fosfoproteina bogata w prolinę o masie 65 kDa. Jest ono kodowane przez gen zmapowany na ludzkim chromosomie 11q22.1. Kodowane białko charakteryzuje się domeną WW, motywem interakcji PDZ, motywem wiązania SH3 i domeną zwiniętej cewki.
Przeciwciało anty-YAP wykrywa endogenne poziomy całkowitego białka YAP.
Immunogen
Surowica odpornościowa została wytworzona przeciwko zsyntetyzowanemu peptydowi pochodzącemu z ludzkiego YAP.
Zakres immunogenów: 93-142
Działania biochem./fizjol.
Białko związane z tak (YAP) służy jako silny, wrażliwy na mechanizmy aktywator transkrypcji. Odgrywa istotną rolę w regulacji nowotworów, regeneracji i wielkości narządów. Nadekspresja tego genu przyczynia się do powstawania nowotworów piersi i wątroby. Ponadto promuje również wzrost komórek raka pęcherzyka żółciowego (GBC) poprzez aktywację receptorowej kinazy tyrozynowej AXL / kinazy białkowej aktywowanej mitogenem (MAPK). W ten sposób działa jako silny biomarker i cel terapeutyczny dla różnych nowotworów, w tym GBC i raka piersi.
Cechy i korzyści
Oceń nasze przeciwciała z pełnym spokojem. Jeśli przeciwciało nie sprawdzi się w danym zastosowaniu, zwrócimy pełną kwotę lub dostarczymy przeciwciało zastępcze. Dowiedz się więcej..
Postać fizyczna
Rabbit IgG in phosphate buffered saline (without Mg2+ and Ca2+), pH 7.4, 150mM NaCl, 0.02% sodium azide and 50% glycerol.
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
nwg
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Yes-Associated Protein 1 Exhibits Oncogenic Property in Gastric Cancer and Its Nuclear Accumulation Associates with Poor Prognosis
Kang W, et al.
Clinical Cancer Research, 17(8), 2130-2139 (2011)
Expression of YES-associated protein (YAP) and its clinical significance in breast cancer tissues.
Cao L, et al.
Human Pathology, 68, 166-174 (2017)
Force Triggers YAP Nuclear Entry by Regulating Transport across Nuclear Pores.
Elosegui-Artola A, et al.
Cell, 171(6), 1397-1410 (2017)
Maolan Li et al.
Cancer letters, 355(2), 201-209 (2014-09-15)
The transcriptional coactivator Yes-associated protein 1 (YAP1), a key regulator of cell proliferation and organ size in vertebrates, has been implicated in various malignancies. However, little is known about the expression and biological function of YAP1 in human gallbladder cancer