Kluczowe dokumenty
WH0008544M3
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-PIR antibody produced in mouse
clone 4D1, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonim(y):
Anti-pirin (iron-binding nuclear protein)
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
mouse
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
4D1, monoclonal
Formularz
buffered aqueous solution
reaktywność gatunkowa
human
metody
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
izotyp
IgG2aκ
numer dostępu GenBank
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... PIR(8544)
Opis ogólny
Gen ten koduje członka nadrodziny cupin. Kodowane białko jest białkiem jądrowym zawierającym Fe(II), ulegającym ekspresji we wszystkich tkankach organizmu i skoncentrowanym w podobnych do kropek strukturach subjądrowych. Interakcje z czynnikiem transkrypcyjnym czynnika jądrowego I/CCAAT box, a także z onkoproteiną kodowaną przez chłoniaka z komórek B 3 sugerują, że kodowane białko może działać jako kofaktor transkrypcyjny i być zaangażowane w regulację transkrypcji i replikacji DNA. Opisano alternatywnie splicowane warianty transkryptu. (dostarczone przez RefSeq)
Immunogen
PIR (AAH02517, 1 a.a. ~ 290 a.a.) białko rekombinowane pełnej długości ze znacznikiem GST. MW samego znacznika GST wynosi 26 KDa.
Sequence
MGSSKKVTLSVLSREQSEGVGARVRRSIGRPELKNLDPFLLFDEFKGGRPGGFPDHPHRGFETVSYLLEGGSMAHEDFCGHTGKMNPGDLQWMTAGRGILHAEMPCSEEPAHGLQLWVNLRSSEKMVEPQYQELKSEEIPKPSKDGVTVAVISGEALGIKSKVYTRTPTLYLDFKLDPGAKHSQPIPKGWTSFIYTISGDVYIGPDDAQQKIEPHHTAVLGEGDSVQVENKDPKRSHFVLIAGEPLREPVIQHGPFVMNTNEEISQAILDFRNAKNGFERAKTRKSKIGN
Postać fizyczna
Roztwór w soli fizjologicznej buforowanej fosforanami, pH 7,4
Informacje prawne
GenBank is a registered trademark of United States Department of Health and Human Services
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Amit Singhai et al.
Biophysical journal, 107(11), 2639-2651 (2014-12-04)
We investigated the association of signaling proteins with epidermal growth factor (EGF) receptors (EGFR) using biotinylated EGF bound to streptavidin that is covalently coupled in an ordered array of micron-sized features on silicon surfaces. Using NIH-3T3 cells stably expressing EGFR