Kluczowe dokumenty
WH0004879M1
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-NPPB antibody produced in mouse
clone 2D11, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonim(y):
Anti-BNP, Anti-natriuretic peptide precursor B
Wybierz wielkość
100 μG
2220,00 zł
2220,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
100 μG
2220,00 zł
About This Item
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
2220,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
pochodzenie biologiczne
mouse
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
2D11, monoclonal
Formularz
buffered aqueous solution
reaktywność gatunkowa
human
metody
immunoprecipitation (IP): suitable
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
izotyp
IgG3κ
numer dostępu GenBank
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
informacje o genach
human ... NPPB(4879)
Opis ogólny
Gen ten należy do rodziny peptydów natriuretycznych i koduje wydzielane białko, które działa jak hormon sercowy. Białko ulega dwóm rozszczepieniom, jednemu w komórce i drugiemu po wydzieleniu do krwi. Działanie biologiczne białka obejmuje natriurezę, diurezę, wazorelaksację, hamowanie wydzielania reniny i aldosteronu oraz kluczową rolę w homeostazie układu sercowo-naczyniowego. Wysokie stężenie tego białka we krwi wskazuje na niewydolność serca. Mutacje w tym genie są związane z osteoporozą pomenopauzalną. (dostarczone przez RefSeq)
Immunogen
NPPB (AAH25785, 1 a.a. ~ 134 a.a.) białko rekombinowane pełnej długości ze znacznikiem GST. MW samego znacznika GST wynosi 26 KDa.
Sekwencja
MDPQTAPSRALLLLFLHLAFLGGRSHPLGSPGSASDSETSGLQEQRNHLQGKLSELQVEQTSLEPLQESPRPTGVWKSREVATEGIRGHRKMVLYTLRAPRSPKMVQGSGCFGRKMDRISSSSGLGCKVLRRH
Postać fizyczna
Roztwór w soli fizjologicznej buforowanej fosforanami, pH 7,4
Informacje prawne
GenBank is a registered trademark of United States Department of Health and Human Services
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)