Dokumenty
MABX7632
Sigma-Aldrich
Anti-Human Fatty Acid Binding Protein clone 2
clone 2, from mouse
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
mouse
Poziom jakości
forma przeciwciała
purified antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
2, monoclonal
reaktywność gatunkowa
human
metody
ELISA: suitable
western blot: suitable
izotyp
IgG1
numer dostępu UniProt
informacje o genach
human ... FABP1(2168)
Opis ogólny
Antibody recognizes Fatty Acid Binding Protein (FABP). FABP is a cytoplasmic protein involved in fatty acid metabolism. Measurement of heart type FABP levels in the blood can be used to assist in the diagnosis of certain cardiac conditions
Specyficzność
FABP
Zastosowanie
Confirmed matched pairing. Capture Antibody MABX7632-1KC; Detector Antibody MABX7631-1KC
Research Category
Cell Structure
This mouse monoclonal Anti-Human Fatty Acid Binding Protein clone 2, Cat. No. MABX7632-1KC is validated for use in and Western Blotting and ELISA, for the detection of FABP.
Postać fizyczna
Format: Purified
Protein A purified
Purified mouse monoclonal in buffer containing 50 mM NaCl, 10 mM PBS, pH 8.0, 0.1 % sodium azide (NaN₃).
Przechowywanie i stabilność
Stable for 1 year at 2-8°C from date of receipt.
Inne uwagi
Concentration: Please refer to lot specific datasheet.
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2