Merck
Wszystkie zdjęcia(7)
Kluczowe dokumenty
HPA016707
Sigma-Aldrich
Anti-SP100 antibody produced in rabbit
enhanced validation
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies, affinity isolated antibody, buffered aqueous glycerol solution
Synonim(y):
Anti-Lysp100b, Anti-Nuclear autoantigen Sp-100, Anti-Nuclear dot-associated Sp100 protein, Anti-Speckled 100 kDa
Wybierz wielkość
100 μL
2440,00 zł
2440,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
100 μL
2440,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
Numer w atlasie ludzkich białek:
NACRES:
NA.41
2440,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
linia produktu
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies
Formularz
buffered aqueous glycerol solution
reaktywność gatunkowa
human
rozszerzona walidacja
orthogonal RNAseq
independent
Learn more about Antibody Enhanced Validation
metody
immunoblotting: 0.04-0.4 μg/mL
immunohistochemistry: 1:200-1:500
sekwencja immunogenna
QARTHHNQASDIIVISSEDSEGSTDVDEPLEVFISAPRSEPVINNDNPLESNDEKEGQEATCSRPQIVPEPMDFRKLSTFRESFKKRVIGQDHDFSESSE
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... SP100(6672)
Powiązane kategorie
Immunogen
Nuclear autoantigen Sp-100 recombinant protein epitope signature tag (PrEST)
Zastosowanie
Zastosowania, w których z powodzeniem wykorzystano to przeciwciało, oraz powiązane recenzowane artykuły podano poniżej.
Immunofluorescencja (1 artykuł)
Western Blotting (1 artykuł)
Anti-SP100 antibody produced in rabbit, a Prestige Antibody, is developed and validated by the Human Protein Atlas (HPA) project . Each antibody is tested by immunohistochemistry against hundreds of normal and disease tissues. These images can be viewed on the Human Protein Atlas (HPA) site by clicking on the Image Gallery link. The antibodies are also tested using immunofluorescence and western blotting. To view these protocols and other useful information about Prestige Antibodies and the HPA, visit sigma.com/prestige.
Działania biochem./fizjol.
SP100, białko komórkowe, jest głównym składnikiem domeny jądrowej 10 (ND10). Koduje główny składnik ciał jądrowych PML (białaczka promielocytowa) SP100, który odgrywa istotną rolę w kontroli infekcji wirusowej. Podczas regulacji transkrypcji działa jako czynnik regulujący transkrypcję i chromatynę.
Cechy i korzyści
4357 to wysoce scharakteryzowane i wszechstronnie zwalidowane przeciwciała z dodatkową korzyścią w postaci wszystkich dostępnych danych dotyczących charakterystyki każdego celu, które są dostępne za pośrednictwem portalu Human Protein Atlas, do którego link znajduje się tuż pod nazwą produktu na górze tej strony. Wyjątkowość i niska reaktywność krzyżowa przeciwciał 4357 z innymi białkami wynika z dokładnego doboru regionów antygenowych, oczyszczania metodą powinowactwa i rygorystycznej selekcji. Kontrole antygenów Prestige są dostępne dla każdego odpowiedniego przeciwciała Prestige i można je znaleźć w sekcji powiązań.
Każde przeciwciało Prestige jest testowane w następujący sposób:
  • Macierz tkankowa IHC 44 normalnych tkanek ludzkich i 20 najczęściej występujących tkanek nowotworowych.
  • Macierz białkowa 364 ludzkich rekombinowanych fragmentów białkowych.
Powiązanie
Odpowiadający antygen APREST73662
Postać fizyczna
Solution in phosphate-buffered saline, pH 7.2, containing 40% glycerol and 0.02% sodium azide
Informacje prawne
Prestige Antibodies is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Tania L Slatter et al.
The Journal of pathology, 226(3), 509-518 (2012-01-18)
The alternative lengthening of telomeres (ALT) mechanism represents an alternative to the enzyme telomerase in the maintenance of mammalian telomeres in 25-60% of sarcomas and a minority of carcinomas (about 5-15%). ALT-positive cells are distinguished by long and heterogeneous telomere
Julia Berscheminski et al.
Journal of virology, 88(11), 6076-6092 (2014-03-14)
Promyelocytic leukemia nuclear bodies (PML-NBs) are nuclear structures that accumulate intrinsic host factors to restrict viral infections. To ensure viral replication, these must be limited by expression of viral early regulatory proteins that functionally inhibit PML-NB-associated antiviral effects. To benefit
Wesley H Stepp et al.
mBio, 4(6), e00845-e00813 (2013-11-07)
Most DNA viruses associate with, and reorganize, nuclear domain 10 (ND10) bodies upon entry into the host nucleus. In this study, we examine the roles of the ND10 components PML, Sp100, and Daxx in the establishment of human papillomavirus type
Wesley H Stepp et al.
PLoS pathogens, 13(10), e1006660-e1006660 (2017-10-03)
We have shown previously that Sp100 (a component of the ND10 nuclear body) represses transcription, replication and establishment of incoming human papillomavirus (HPV) DNA in the early stages of infection. In this follow up study, we show that Sp100 does
Christina Habiger et al.
Journal of virology, 90(2), 694-704 (2015-10-23)
High-risk human papillomaviruses (hr-HPV) establish persistent infections in keratinocytes, which can lead to cancer of the anogenital tract. Interferons (IFNs) are a family of secreted cytokines that induce IFN-stimulated genes (ISGs), many of which display antiviral activities. Transcriptome studies have