Merck
Wszystkie zdjęcia(7)
Kluczowe dokumenty
WH0004212M1
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-MEIS2 antibody produced in mouse
clone 1H4, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonim(y):
Anti-HsT18361, Anti-MGC2820, Anti-MRG1, Anti-Meis1, myeloid ecotropic viral integration site 1 homolog 2 (mouse)
Wybierz wielkość
100 μG
2220,00 zł
2220,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
100 μG
2220,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
2220,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
pochodzenie biologiczne
mouse
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
1H4, monoclonal
Formularz
buffered aqueous solution
reaktywność gatunkowa
human
metody
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): suitable
indirect ELISA: suitable
indirect immunofluorescence: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
izotyp
IgG1κ
numer dostępu GenBank
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... MEIS2(4212)
Opis ogólny
Gen ten koduje białko homeobox należące do rodziny białek homeodomenowych TALE (′trzy aminokwasowe rozszerzenie pętli′). Białka homeobox TALE są wysoce konserwatywnymi regulatorami transkrypcji, a kilku ich członków wykazano jako istotnych uczestników programów rozwojowych. Dla tego genu opisano wiele wariantów transkryptu kodujących różne izoformy. (dostarczone przez RefSeq)
Immunogen
MEIS2 (AAH01516, 1 a.a. ~ 381 a.a.) białko rekombinowane pełnej długości ze znacznikiem GST. MW samego znacznika GST wynosi 26 KDa.
Sequence
MDGVGVPASMYGDPHAPRPIPPVHHLNHGPPLHATQHYGAHAPHPNVMPASMGSAVNDALKRDKDAIYGHPLFPLLALVFEKCELATCTPREPGVAGGDVCSSDSFNEDIAVFAKQVRAEKPLFSSNPELDNLMIQAIQVLRFHLLELEKVHELCDNFCHRYISCLKGKMPIDLVIDERDGSSKSDHEELSGSSTNLADHNPSSWRDHDDATSTHSAGTPGPSSGGHASQSGDNSSEQGDGLDNSVASPGTGDDDDPDKDKKRQKKRGIFPKVATNIMRAWLFQHLTHPYPSEEQKKQLAQDTGLTILQVNNWFINARRRIVQPMIDQSNRAVSQGAAYSPEGQPMGSFVLDGQQHMGIRPAGPMSGMGMNMGMDGQWHYM
Działania biochem./fizjol.
Myeloid ecotropic insertion site 2 (MEIS2) odgrywa istotną rolę w proksymalno-dystalnym modelowaniu kończyn, różnicowaniu mięśni szkieletowych oraz rozwoju tyłomózgowia, soczewki i siatkówki. Jest również zaangażowany w regulację proliferacji i różnicowania komórek podczas rozwoju.[1] Mutacja genu prowadzi do rozszczepu podniebienia i wad przegrody serca, a także niepełnosprawności intelektualnej. MEIS2 ulega nadekspresji w ludzkich liniach komórkowych neuroblastoma i jest niezbędny do przeżycia i proliferacji komórek neuroblastoma. [1]
Postać fizyczna
Roztwór w soli fizjologicznej buforowanej fosforanami, pH 7,4
Informacje prawne
GenBank is a registered trademark of United States Department of Health and Human Services
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Jacoba J Louw et al.
American journal of medical genetics. Part A, 167A(5), 1142-1146 (2015-02-26)
MEIS2 has been associated with cleft palate and cardiac septal defects as well as varying degrees of intellectual disability. We present a female patient with a more severe phenotype compared to previous reported patients. She has multiple congenital malformations; cleft
Matthieu X Moreau et al.
Development (Cambridge, England), 148(14) (2021-06-26)
In the developing cerebral cortex, how progenitors that seemingly display limited diversity end up producing a vast array of neurons remains a puzzling question. The prevailing model suggests that temporal maturation of progenitors is a key driver in the diversification
Sarah Frazer et al.
Nature communications, 8, 14219-14219 (2017-01-31)
Cortical GABAergic interneurons constitute a highly diverse population of inhibitory neurons that are key regulators of cortical microcircuit function. An important and heterogeneous group of cortical interneurons specifically expresses the serotonin receptor 3A (5-HT
Y Zha et al.
Cell death & disease, 5, e1417-e1417 (2014-09-12)
MEIS2 has an important role in development and organogenesis, and is implicated in the pathogenesis of human cancer. The molecular basis of MEIS2 action in tumorigenesis is not clear. Here, we show that MEIS2 is highly expressed in human neuroblastoma
Ammar Jabali et al.
EMBO reports, 23(5), e54027-e54027 (2022-03-16)
Malformations of human cortical development (MCD) can cause severe disabilities. The lack of human-specific models hampers our understanding of the molecular underpinnings of the intricate processes leading to MCD. Here, we use cerebral organoids derived from patients and genome edited-induced