Wybierz wielkość
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
25 μL | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 785,00 zł |
0.2 mL | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 3550,00 zł |
Informacje o tej pozycji
785,00 zł
biological source
rabbit
Quality Segment
conjugate
unconjugated
antibody form
whole antiserum
antibody product type
primary antibodies
clone
polyclonal
contains
15 mM sodium azide
species reactivity
rat, sheep, pig, human
packaging
antibody small pack of 25 μL
technique(s)
: suitable using suitable for IHC on rat brain perfused with 4% paraformaldehyde, indirect ELISA: 1:5,000-1:10,000 using using peptide coating at 0.5-1 μg/well in 0.05 M carbonate/bicarbonate buffer, pH 9.6, and pNPP as substrate
UniProt accession no.
shipped in
dry ice
storage temp.
−20°C
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
rat ... Npy(24604)
General description
Immunogen
Application
- single-labeling immunocytochemistry
- immunofluorescence
- immunostaining
- dot blot
- radioimmunoassay (RIA)
- enzyme-linked immunosorbent assay (ELISA)
Biochem/physiol Actions
Disclaimer
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| conjugate unconjugated | conjugate unconjugated | conjugate unconjugated | conjugate unconjugated |
| biological source rabbit | biological source rabbit | biological source rabbit | biological source mouse |
| antibody form whole antiserum | antibody form affinity isolated antibody | antibody form whole antiserum | antibody form purified immunoglobulin |
| Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level - |
| species reactivity rat, sheep, pig, human | species reactivity rat | species reactivity human | species reactivity human |
| shipped in dry ice | shipped in dry ice | shipped in dry ice | shipped in dry ice |
Still not finding the right product?
Wypróbuj nasze narzędzie Narzędzie selektora produktów, aby zawęzić opcje.
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?