Kluczowe dokumenty
WH0003559M4
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-IL2RA antibody produced in mouse
clone 1D6, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonim(y):
Anti-CD25, Anti-IL2R, Anti-TCGFR, Anti-interleukin 2 receptor, alpha
Wybierz wielkość
100 μG
2410,00 zł
2410,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Rekombinowane, niezawierające konserwantów przeciwciało jest dostępne dla Twojego celu. Wypróbuj ZRB1412
Wybierz wielkość
Zmień widok
100 μG
2410,00 zł
About This Item
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
2410,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Rekombinowane, niezawierające konserwantów przeciwciało jest dostępne dla Twojego celu. Wypróbuj ZRB1412
pochodzenie biologiczne
mouse
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
1D6, monoclonal
Formularz
buffered aqueous solution
reaktywność gatunkowa
human
metody
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
izotyp
IgG2aκ
numer dostępu GenBank
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... IL2RA(3559)
Opis ogólny
Interleukin 2 receptor alpha (IL2RA) is a part of the IL-2 receptor. It is expressed on regulatory T cells. IL2RA gene is mapped to human chromosome 10p15.1.
Immunogen
IL2RA (NP_000408, 22 a.a. ~ 122 a.a) partial recombinant protein with GST tag. MW of the GST tag alone is 26 KDa.
Sequence
ELCDDDPPEIPHATFKAMAYKEGTMLNCECKRGFRRIKSGSLYMLCTGNSSHSSWDNQCQCTSSATRNTTKQVTPQPEEQKERKTTEMQSPMQPVDQASL*
Działania biochem./fizjol.
Interleukin 2 receptor alpha (IL2RA) combines with a tri-molecular complex to exhibit a high-affinity receptor for IL-2. Activated immune cells release IL2RA and produce soluble (sIL2RA). Higher circulating levels of sIL2RA leads to multiple sclerosis (MS) disease activities. IL2RA initiates T cell proliferation in an autocrine and paracrine manner. Elevated levels of IL-2R is detected in coronavirus disease 2019 (COVID-19)infected patients.
Postać fizyczna
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Informacje prawne
GenBank is a registered trademark of United States Department of Health and Human Services
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Max Mimpen et al.
Journal of neuroimmunology, 353, 577499-577499 (2021-02-03)
NK/T-cell ratios predict disease activity in relapsing remitting multiple sclerosis (RRMS). We investigated in 50 RRMS patients whether interleukin-2 receptor alpha-chain (IL-2Rα) expression and shedding associates with NK/T-cell balance, as suggested by daclizumab-trials in RRMS. A subsample (N = 31) was genotyped
Víctor J Costela-Ruiz et al.
Cytokine & growth factor reviews, 54, 62-75 (2020-06-10)
COVID-19 disease, caused by infection with SARS-CoV-2, is related to a series of physiopathological mechanisms that mobilize a wide variety of biomolecules, mainly immunological in nature. In the most severe cases, the prognosis can be markedly worsened by the hyperproduction
Marie-Pierre Belot et al.
PloS one, 8(7), e68093-e68093 (2013-07-23)
None of the polymorphic variants of the IL2RA gene found associated with Type 1 Diabetes (T1D) was shown to have a functional effect. To test if the epigenetic variation could play a role at this locus, we studied the methylation
Linrong He et al.
Mediators of inflammation, 2020, 6243019-6243019 (2020-08-11)
To investigate the role of soluble interleukin-2R (sIL-2R) in idiopathic inflammatory myopathies (IIM). Serum sIL-2R levels were measured in 74 dermatomyositis (DM), 16 immune-mediated necrotizing myopathy (IMNM), 24 rheumatoid arthritis (RA), 20 systemic lupus erythematosus (SLE), and 20 healthy controls