Kluczowe dokumenty
SAB5500055
Sigma-Aldrich
Anti-CD25 antibody, Rabbit monoclonal
recombinant, expressed in proprietary host, clone SP176, affinity isolated antibody
Wybierz wielkość
100 μL
1870,00 zł
1870,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
100 μL
1870,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
1870,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
rekombinowane
expressed in proprietary host
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
SP176, monoclonal
reaktywność gatunkowa
human (tested)
reaktywność gatunkowa (przewidywana na podstawie homologii)
rat, mouse
metody
immunohistochemistry: 1:100
western blot: 1:200
izotyp
IgG
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
2-8°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... IL2RA(3559)
Opis ogólny
Gen IL2RA (podjednostka α receptora interleukiny 2) koduje łańcuch α CD25 receptora interleukiny 2. CD25 ulega ekspresji na aktywowanych limfocytach T. Aktywowane limfocyty T uwalniają tę cząsteczkę w postaci rozpuszczalnego wariantu (określanego jako rozpuszczalny receptor IL-2; sIL-2R) z błony komórkowej do krążenia. Gen CD25 znajduje się na ludzkim chromosomie 10p15. Gen ma długość 48kb z ośmioma eksonami.
Podjednostka alfa receptora interleukiny-2, znana również jako CD25, jest białkiem transmembranowym typu I i łańcuchem alfa receptora IL-2. CD25 i CD122 tworzą heterodimer działający jako receptor o wysokim powinowactwie dla IL-2. CD25 ulega ekspresji na aktywowanych limfocytach T, aktywowanych limfocytach B, niektórych tymocytach, prekursorach mieloidalnych, oligodendrocytach i większości nowotworów z komórek B, niektórych ostrych białaczkach nielimfocytowych, nerwiakowłókniakach i limfocytach naciekających guzy.
Immunogen
Syntetyczny peptyd pochodzący z C-końca ludzkiego białka CD25.
Działania biochem./fizjol.
Interleukina-2 (IL-2) jest cytokiną, która jest niezbędna w modulowaniu aktywacji, proliferacji i przeżycia kilku podgrup komórek T. Gen IL2RA został powiązany z podatnością na stwardnienie rozsiane (MS).
Cechy i korzyści
Oceń nasze przeciwciała z pełnym spokojem. Jeśli przeciwciało nie sprawdzi się w danym zastosowaniu, zwrócimy pełną kwotę lub dostarczymy przeciwciało zastępcze. Dowiedz się więcej..
Postać fizyczna
0,1 ml króliczego przeciwciała monoklonalnego oczyszczonego przez białko A/G w buforze PBS/1% BSA o pH 7,6 z dodatkiem mniej niż 0,1% azydku sodu.
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Elevated Plasma Levels of sIL-2R in Complex Regional Pain Syndrome: A Pathogenic Role for T-Lymphocytes?
Bharwani KD, et al.
Mediators of Inflammation, 2017, 2764261-2764261 (2017)
Relationship between soluble CD25 and gene expression in healthy individuals and patients with multiple sclerosis.
Buhelt S, et al.
Cytokine, 93, 15-25 (2017)
Eileen Shiuan et al.
Cancers, 13(6) (2021-04-04)
Predicting response to ICI therapy among patients with renal cell carcinoma (RCC) has been uniquely challenging. We analyzed patient characteristics and clinical correlates from a retrospective single-site cohort of advanced RCC patients receiving anti-PD-1/PD-L1 monotherapy (N = 97), as well
Toward further mapping of the association between the IL2RA locus and type 1 diabetes.
Qu H Q, et al.
Diabetes, 56(4), 1174-1176 (2007)