Merck
Wszystkie zdjęcia(6)
Kluczowe dokumenty
WH0002934M1
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-GSN antibody produced in mouse
clone 3G5, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonim(y):
Anti-DKFZp313L0718, Anti-gelsolin (amyloidosis, Finnish type)
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
mouse
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
3G5, monoclonal
Formularz
buffered aqueous solution
reaktywność gatunkowa
human
metody
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
izotyp
IgG1κ
numer dostępu GenBank
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... GSN(2934)
Opis ogólny
Gen Gelsolin (GSN) koduje gelsolinę, regulowane wapniem białko regulatorowe aktyny. Gen GSN jest zmapowany na ludzkim chromosomie 9q33.2.
Immunogen
GSN (AAH26033, 673 a.a. ~ 782 a.a.) częściowe białko rekombinowane ze znacznikiem GST. MW samego znacznika GST wynosi 26 KDa.
Sekwencja
SNKIGRFVIEEVPGELMQEDLATDDVMLLDTWDQVFVWVGKDSQEEEKTEALTSAKRYIETDPANRDRRTPITVKQGFEPPSFVGWFLGWDDDYWSVDPLDRAMAELAA
Działania biochem./fizjol.
Białko gelsolina (GSN) odgrywa kluczową rolę w stanach zapalnych, ruchu komórek, apoptozie i progresji nowotworów. Może zapobiegać fibrylacji białka β-amyloidu (Aβ) i defibrylować jego wytworzone fibryle. Mutacje genu GSN mogą powodować dziedziczną amyloidozę (HA). Odkładanie się włókien amyloidowych utworzonych z białka gelsoliny w wielu narządach i tkankach charakteryzuje się rodzinną amyloidozą typu fińskiego (FAF) lub amyloidozą AGel (AGel).
Postać fizyczna
Roztwór w soli fizjologicznej buforowanej fosforanami, pH 7,4
Informacje prawne
GenBank is a registered trademark of United States Department of Health and Human Services
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Zhen-Yu Li et al.
Frontiers in medicine, 9, 869409-869409 (2022-05-17)
Fibrinogen A alpha-chain amyloidosis (AFib amyloidosis) is the most common form of hereditary renal amyloidosis in the United Kingdom and Europe, but has rarely been reported in Asia. In this study, we reported two AFib amyloidosis patients in China, reviewing
Yaling Jiang et al.
Frontiers in aging neuroscience, 12, 581524-581524 (2020-11-17)
Amyloid protein deposition is a common mechanism of hereditary amyloidosis (HA) and Alzheimer's disease (AD). Mutations of gelsolin (GSN), cystatin C (CST3), transthyretin (TTR), and integral membrane protein 2B (ITM2B) genes can lead to HA. But the relationship is unclear
Habiba Zorgati et al.
Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 116(28), 13958-13963 (2019-06-28)
In the disease familial amyloidosis, Finnish type (FAF), also known as AGel amyloidosis (AGel), the mechanism by which point mutations in the calcium-regulated actin-severing protein gelsolin lead to furin cleavage is not understood in the intact protein. Here, we provide