Kluczowe dokumenty
WH0002548M1
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-GAA antibody produced in mouse
clone 3C6, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonim(y):
Anti-LYAG, Anti-glucosidase, α acid (Pompe disease, glycogen storage disease type II)
Wybierz wielkość
100 μG
2220,00 zł
2220,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
100 μG
2220,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
2220,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
pochodzenie biologiczne
mouse
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
3C6, monoclonal
Formularz
buffered aqueous solution
reaktywność gatunkowa
human
metody
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
izotyp
IgG1κ
numer dostępu GenBank
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... GAA(2548)
Opis ogólny
Lizosomalna α-glukozydaza (GAA), glikoproteina i członek rodziny hydrolaz glikozydowych GH31, składa się z domeny typu trefoil-P, katalitycznej domeny GH31, dystalnej, proksymalnej i N-końcowej domeny β-arkusza. Gen GAA jest mapowany na ludzki chromosom 17q25.3. Ulega różnym procesom proteolitycznym i N-glikanowym w późnym przedziale endosomalnym/lizosomalnym, aby stać się formą aktywną.
Immunogen
GAA (AAH40431, 851 a.a. ~ 952 a.a.) częściowe białko rekombinowane ze znacznikiem GST. MW samego znacznika GST wynosi 26 KDa.
Sekwencja
GEARGELFWDDGESLEVLERGAYTQVIFLARNNTIVNELVRVTSEGAGLQLQKVTVLGVATAPQQVLSNGVPVSNFTYSPDTKVLDICVSLMGEQFLVSWC
Działania biochem./fizjol.
Lizosomalna α-glukozydaza (GAA) wykorzystuje receptory mannozy-6-fosforanu do swojej lokalizacji w lizosomach. Pośredniczy ona w hydrolizie glikogenu do glukozy. Mutacje w genie GAA upośledzają aktywność enzymu kwaśnej alfa-glukozydazy. Niedobór GAA prowadzi do rzadkiej lizosomalnej choroby spichrzeniowej, a mianowicie choroby Pompego.
Postać fizyczna
Roztwór w soli fizjologicznej buforowanej fosforanami, pH 7,4
Informacje prawne
GenBank is a registered trademark of United States Department of Health and Human Services
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Hossein Moravej et al.
Iranian journal of medical sciences, 43(2), 218-222 (2018-05-12)
Pompe disease (PD), also known as "glycogen storage disease type II (OMIM # 232300)" is a rare autosomal recessive disorder characterized by progressive glycogen accumulation in cellular lysosomes. It ultimately leads to cellular damage. Infantile-onset Pompe disease (IOPD) is the
Lysosomal acid alpha-glucosidase consists of four different peptides processed from a single chain precursor.
Moreland, et al.
The Journal of Biological Chemistry, 280, 6780-6791 (2021)
Véronique Roig-Zamboni et al.
Nature communications, 8(1), 1111-1111 (2017-10-25)
Pompe disease, a rare lysosomal storage disease caused by deficiency of the lysosomal acid α-glucosidase (GAA), is characterized by glycogen accumulation, triggering severe secondary cellular damage and resulting in progressive motor handicap and premature death. Numerous disease-causing mutations in the