Kluczowe dokumenty
SLW4507/45D
Pyrex® Zakrętka membranowa, membrana PTFE 0,2 um, gwint GL 45
Synonim(y):
Pyrex, SciLabware 4507/45D
Wybierz wielkość
5 EA
223,00 zł
223,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
5 EA
223,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
41121800
NACRES:
NB.43
223,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Materiały
PTFE membrane
polypropylene screw cap
producent / nazwa handlowa
4507/45D
SciLabware
wymiary membrany
0.2 μm
dopasowywanie
GL 45
Opis ogólny
  • Zakrętka z polipropylenu ze zintegrowaną membraną PTFE 0,2 um
  • Membrana przepuszczająca gaz umożliwia wyrównanie ciśnienia, co pozwala na sterylizację wyrobów szklanych w autoklawie przy zapiętej nakrętce.
  • Zapewnia szczelne zamknięcie, które zapobiega przedostawaniu się cieczy lub ciał stałych
  • Idealne do mikrobiologii tlenowej i hodowli komórkowych
  • Odpowiednie do przechowywania i transportu mediów generujących gaz
  • Możliwość autoklawowania
  • Odporność na temperaturę do 140 st. C
Informacje prawne
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)