Przejdź do
AB1582
Przeciwciało przeciwko acetylotransferazie cholinowej
CHEMICON®, sheep polyclonal
Synonim(y):
ChAT
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
100 μL
Przewidywana wysyłka DZISIAJzKuehne + Nagel Sp. z o.o.
1950,00 zł
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
Clone:
polyclonal
Species reactivity:
rat, guinea pig, rabbit
Application:
IHC, WB
Citations:
17
1950,00 zł
Przewidywana wysyłka DZISIAJSzczegóły
Rekombinowane, niezawierające konserwantów przeciwciało jest dostępne dla Twojego celu. Wypróbuj ZRB1012
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Nazwa produktu
Przeciwciało przeciwko acetylotransferazie cholinowej, serum, Chemicon®
biological source
sheep
Quality Segment
antibody form
serum
antibody product type
primary antibodies
clone
polyclonal
species reactivity
rat, guinea pig, rabbit
manufacturer/tradename
Chemicon®
technique(s)
immunohistochemistry: suitable, western blot: suitable
UniProt accession no.
shipped in
wet ice
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
rabbit ... Chat(100342226)
rat ... Chat(290567)
Immunogen
22-aminokwasowy peptyd ze świńskiego ChAT, sprzężony z KLH. Sekwencja to H-GLFSSYRLPGHTQDTLVAQKSS-NH2.
Application
Immunohistochemistry: 1:1,000-1:2,000
Immunoblotting
Optymalne rozcieńczenia robocze muszą być określone przez użytkownika końcowego.
PROTOKÓŁ IMMUNOHISTOCHEMICZNY DLA AB1582
BARWIENIE JELITA KRĘTEGO ŚWINKI MORSKIEJ
1) Przypnij jelito kręte płasko i mocno.
2) Utrwalić przez noc w temperaturze 4°C w zmodyfikowanym roztworze Zamboniego (2% paraformaldehyd z 15% nasyconym kwasem pikrynowym w soli fizjologicznej buforowanej fosforanami).
3) Oczyścić w DMSO, 100%, 3 razy po 10 minut, przepłukać w PBS.
4) Odciąć WSZYSTKIE mięśnie okrężne.
5) Wstępnie inkubować z 10% normalną surowicą oślą.
6) Inkubować w anty-ChAT (AB1582) rozcieńczonym 1:1,000-1,2000 z 10% normalną surowicą oślą przez noc w temperaturze 4°C na wytrząsarce.
7) Inkubować z przeciwciałem drugorzędowym znakowanym Donkey anty-Sheep IgG-Cy3 (numer katalogowy AP184C) w rozcieńczeniu 1:200 przez 2 godziny.
WAŻNA UWAGA: Niezbędne jest usunięcie WSZYSTKICH mięśni okrężnych.
To przeciwciało przeciwko acetylotransferazie choliny jest zatwierdzone do stosowania w IH, WB do wykrywania acetylotransferazy choliny.
Research Category
Neuroscience
Research Sub Category
Neurotransmitters & Receptors
Neuronal & Glial Markers
Biochem/physiol Actions
Acetylotransferaza choliny (ChAT). Barwi neurony cholinergiczne w ośrodkowym i obwodowym układzie nerwowym szczurów, świnek morskich i królików.
Physical form
Surowica owcza. Liofilizowana, bez konserwantów. Rozpuścić w 100 μl sterylnej wody destylowanej. Odwirować w celu usunięcia wszelkich pozostałości.
Preparation Note
Przechowywać w temperaturze od -20 do -70°C w nierozcieńczonych podwielokrotnościach przez okres do 12 miesięcy. Unikać powtarzających się cykli zamrażania/rozmrażania. Glicerol (1:1) może być dodany dla dodatkowej stabilności.
Legal Information
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
MAB5270AB15468AB5042P
description
serum, Chemicon®
description
clone 1.B3.9B3, Chemicon®, from mouse
description
Chemicon®, from chicken
description
Chemicon®, from rabbit
biological source
sheep
biological source
mouse
biological source
chicken
biological source
rabbit
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
antibody form
serum
antibody form
purified immunoglobulin
antibody form
affinity purified immunoglobulin
antibody form
affinity purified immunoglobulin
UniProt accession no.
P28329
UniProt accession no.
P28329
UniProt accession no.
P28329
UniProt accession no.
P28329
clone
polyclonal
clone
1.B3.9B3, monoclonal
clone
polyclonal
clone
polyclonal
technique(s)
immunohistochemistry: suitable, western blot: suitable
technique(s)
ELISA: suitable, immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): suitable, western blot: suitable
technique(s)
immunocytochemistry: suitable, immunohistochemistry: suitable
technique(s)
ELISA: suitable, immunohistochemistry: suitable
Still not finding the right product?
lub
Wypróbuj nasze narzędzie Narzędzie selektora produktów, aby zawęzić opcje.
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)