Wybierz wielkość
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
25 μL | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 764,00 zł |
100 μL | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 2280,00 zł |
200 μL | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 2970,00 zł |
Informacje o tej pozycji
764,00 zł
biological source
mouse
Quality Segment
conjugate
unconjugated
antibody form
purified from hybridoma cell culture
antibody product type
primary antibodies
clone
GSN149, monoclonal
form
buffered aqueous solution
packaging
antibody small pack of 25 μL
technique(s)
indirect ELISA: suitable, western blot: 1-2 μg/mL using extracts of cells expressing GFP fusion proteins
isotype
IgG1
shipped in
dry ice
storage temp.
−20°C
target post-translational modification
unmodified
General description
Application
Biochem/physiol Actions
Physical form
Disclaimer
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description clone GSN149, purified from hybridoma cell culture | description clone GFP-20, purified from hybridoma cell culture | description clone GSN24, purified from hybridoma cell culture | description clone GFP-20, ascites fluid |
| biological source mouse | biological source mouse | biological source mouse | biological source mouse |
| antibody form purified from hybridoma cell culture | antibody form purified antibody | antibody form purified immunoglobulin | antibody form ascites fluid |
| clone GSN149, monoclonal | clone GFP-20, monoclonal | clone GSN24, monoclonal | clone GFP-20, monoclonal |
| conjugate unconjugated | conjugate - | conjugate unconjugated | conjugate unconjugated |
| isotype IgG1 | isotype IgG1 | isotype IgG1 | isotype IgG1 |
| form buffered aqueous solution | form buffered aqueous solution | form buffered aqueous solution | form - |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Anti-Green Fluorescent Protein (GFP) antibody, Mouse monoclonal
— lub —
Wypróbuj nasze narzędzie Narzędzie selektora produktów, aby zawęzić opcje.
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
wgk
nwg
ppe
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?